Läs mer
Thermo Scientific™ 96-brunnars plattor för Pierce™ BCA-RAC-analys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescripción
Denna reduktionsmedelskompatibla (RAC) version av Thermo Scientific™ Pierce BCA Proteinanalys ger exakt bestämning av proteinkoncentrationen i prover som innehåller ditiotreitol (DTT), 2-merkaptoetanol (BME), TCEP och andra disulfidreducerande medel.
Höjdpunkter:
Kompatibel– analysprover som innehåller upp till 5 mM DTT, 35 mM BME eller 10 mM TCEP
BCA teknologi– endast en liten ändring av standarden BCA Proteinanalysprotokoll (15 minuters inkubation med kompatibilitetsreagens); inga nederbördssteg krävs
Små prover– kräver endast μ25 L (standardsats) eller mindre μän 10 L (mikroplattsats) prov
Kolorimetrisk– mäta med en standardspektrofotometer eller plattläsare (562nm)
Utmärkt enhetlighet– uppvisar mindre protein-till-protein variation än färgämnesbindningsmetoder
Hög linjäritet– linjärt arbetsområde för BSA är 125 till 2000 g/μml
Innehåller:
BCA Reagens A och B, kompatibilitetsreagens, rekonstitutionsbuffert och albuminstandard (2mg/ml); Mikroplattsatsen innehåller även analyskompatibla mikroplattor med 96 brunnar
Especificaciones
Especificaciones
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Beskrivning | Pierce 96-brunnars mikroplattor för BCA-RAC-analyser |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Förpackning | 5/Pk. |
| Produktlinje | Pierce |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Spektrofotometrar |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Mostrar más |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.