Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Mikroplatta BCA Protein Assay Kit - Reduktionsmedel kompatibel
Produktkod. 10209523 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
275 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10209523 275 mL 1 uppsättning
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10209523 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23252
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Reduktionsmedel-kompatibel version av vår populära BCA Reagenskit för att mäta proteinkoncentrationen i prover som innehåller DTT eller BME tiolreduktanter.
Denna reduktionsmedelskompatibla (RAC) version av Thermo Scientific™ Pierce BCA Proteinanalys ger exakt bestämning av proteinkoncentrationen i prover som innehåller ditiotreitol (DTT), 2-merkaptoetanol (BME), TCEP och andra disulfidreducerande medel.
De BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible (BCA-RAC) ger alla fördelarna med originalet BCA Analys, plus kompatibilitet med disulfidreducerande medel vid koncentrationer som rutinmässigt används i proteinprovbuffertar. Denna speciella anpassning av den populära Pierce BCA Proteinanalysmetoden möjliggör noggrann mätning av proteinkoncentrationen för prover som innehåller DTT, 2-ME eller TCEP. Tillgängliga i rör- och mikroplattformat, dessa reduktionsmedelskompatibla (RAC) BCA Kit förlänger den redan breda reagenskompatibiliteten hos BCA Proteinanalysprotokoll för att inkludera nästan alla typer av komponenter som vanligtvis finns i proteinforskningsprover.
Höjdpunkter:
  • Kompatibel– analysprover som innehåller upp till 5 mM DTT, 35 mM BME eller 10 mM TCEP
  • BCA teknologi– endast en liten ändring av standarden BCA Proteinanalysprotokoll (15 minuters inkubation med kompatibilitetsreagens); inga nederbördssteg krävs
  • Små prover– kräver endast μ25 L (standardsats) eller mindre μän 10 L (mikroplattsats) prov
  • Kolorimetrisk– mäta med en standardspektrofotometer eller plattläsare (562nm)
  • Utmärkt enhetlighet– uppvisar mindre protein-till-protein variation än färgämnesbindningsmetoder
  • Hög linjäritet– linjärt arbetsområde för BSA är 125 till 2000 g/μml
Innehåller:
BCA Reagens A och B, kompatibilitetsreagens, rekonstitutionsbuffert och albuminstandard (2mg/ml); Mikroplattsatsen innehåller även analyskompatibla mikroplattor med 96 brunnar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 980 mikroplattanalyser med 9μ L prover
• BCA Reagens A, 250 ml
• BCA Reagens B, 25 ml
• Kompatibilitetsreagens, 48 x 10 mg
• Rekonstitutionsbuffert, 15 ml
• Albumin standardampuller, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
• 96-brunnars mikroplattor, 20 plattor
Förvaras i rumstemperatur
Beskrivning Pierce BCA Mikroplatta Protein Assay Kit, Reducing Agent Compatible (RAC)
Analysera BCA Analysera
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifik
Tillräckligt för 980 mikroplattanalyser
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 275 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Microplate BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P391-Samla upp spill.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, [2, 2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt (1:2), Sulfuric acid copp