Läs mer
Thermo Scientific™ IPTG
Produktkod. 10658264 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10658264 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10658264 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34060
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Detektera beta-galaktosidasuttryck från vektorer, plasmider eller DNA-fragment med detta kromogena substrat.
Thermo Scientific™ Pierce beta-galaktosidasutfällande substrat är ett kromogent substrat för beta-galaktosidas som används för att detektera uttryck av vektorer, plasmider eller DNA-fragment som innehåller reportergenen.
X-Gal (5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-galaktopyranosid) är ett kromogent substrat förβ - Galaktosidas. Den ger en blå fällning, är löslig i dimetylformamid och kan användas för att detektera vektorer, plasmider eller DNA-fragment som innehållerβ -Galaktosidasgen.
Höjdpunkter:
  • Se artikelspecifika funktioner
X-Gal (5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-galaktopyranosid)
  • Kromogent substrat förβ - Galaktosidas
  • Ger en blå fällning
  • Löslig i DMF
  • Kan användas för att detektera vektorer, plasmider eller DNA-fragment som innehållerβ -Galaktosidasgen
IPTG (isopropyl-β -D-tiogalaktopyranosid)
  • Maximerar uttrycket av gener i expressionsvektorer
  • Vid screening av ett lambdabakteriofagbibliotek med en antikropp kan sannolikheten för framgång ökas genom att förhindra uttrycket av fusionsproteinet tills placken är väl etablerade
  • Genom att placera ett nitrocellulosafilter innehållande induceraren IPTG på plattan och fortsätta °tillväxten vid 37 C, uttrycks potentialenβ -galaktosidas-cDNA-fusionsprotein kan induceras efter tre till fyra timmars placktillväxt; nitrocellulosafiltret screenas sedan med antikroppar
  • IPTG används också i kombination med X-Gal för att detektera aktivβ -galaktosidas
  • Praktiskt i applikationer med Bacteriophage M13 och Igt11 vektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C.
Form Pulver
Kvantitet 1 g
Produkttyp IPTG (Isopropyl β-D-tiogalaktopyranosid)