Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ IgG-elueringsbuffert
Produktkod. 10433805 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
3.75 L
Förpackningsstorlek:
1 L
3.75 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10433805 1 L 1 L
11881044 3.75 L 3.75 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10433805 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21004
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Säkerställ högutbyte, icke-denaturerande antikroppsrening med hjälp av IgG-affinitetsreningsstöd med dessa skonsamma buffertlösningar.
Thermo Scientific™ Pierce IgG-bindnings- och elueringsbuffertar säkerställer högutbyte, icke-denaturerande antikroppsrening med stöd för IgG-affinitetsrening, såsom Protein A och Protein G agaroskulor.
Dessa produkter inkluderar IgG-bindande buffertar specifika för varje immunglobulinbindande protein (protein A, Protein G, Protein A/G). Pierce IgG-elueringsbufferten tillhandahåller effektiv dissociation och eluering av antikroppar från alla tre IgG-bindande proteiner, inklusive protein L. Denna elueringsbuffert med lågt pH är också effektiv för de flesta antikropp-antigen- eller protein-proteinaffinitetsreningssystem.
Det milda Ag/Ab-bindnings- och elueringsbuffertsystemet använder nästan neutrala förhållanden med hög salthalt för eluering, vilket gör att även känsliga och labila antikroppar (eller andra proteiner) kan elueras från ett affinitetssystem utan denaturering och inaktivering. Den fosfatfria bindningsbufferten i detta system är ett nödvändigt substitut för Protein A-bindningsbufferten (pH 8), som fälls ut med Gentle Ag/Ab-elueringsbufferten.
Slutligen möjliggör Mouse IgG1 Mild Elution Buffer, när den används i kombination med protein A-harts, selektiv eluering och separation av IgG1-subklassen från totalt bundet mus-IgG.
Höjdpunkter:
  • Tre optimerade bindningsbuffertar– för Protein A, Protein G eller Protein A/G
  • Två alternativ för elueringsbuffert– sur (pH 2,8) eller hög salthalt (nästan neutral)
  • Specialsystem för mus IgG1– selektiv tvåstegseluering från protein A-agaros
Objektspecifika egenskaper:
  • Protein A IgG bindande buffert: pH 8,0; fosfatbaserad; innehåller glycerol och EDTA
  • Protein A/G IgG bindande buffert: pH 8,0; fosfatbaserad; innehåller EDTA
  • Protein G IgG bindande buffert: pH 5,0; innehåller 0,02 % natriumazid
  • IgG-elueringsbuffert: pH 2,8; aminbaserad
  • Mild Ag/Ab bindande buffert: pH 8,0; fosfatfri; innehåller 0,05 % natriumazid
  • Mild Ag/Ab-elueringsbuffert: pH 6,6; högt salt (jonstyrka)
  • Mus IgG1 mild elueringsbuffert: pH 6,0; innehåller 0,02 % natriumazid
Innehåller:
Kit innehåller både bindnings- och elueringsbuffertar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Elueringsbuffert
pH 2.8
Fysisk form Vätska
Produktlinje Pierce
Kvantitet 1 L