Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotinbelagda plattor, klar, 8-brunnars remsa
Produktkod. 10592014 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10592014 5 tallrikar Paket med 5
1 options
Produktkod. 10592014 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15151
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Fånga NeutrAvidin protein, streptavidin, avidin eller något annat biotinbindande protein med dessa biotinbelagda plattor.
Thermo Scientific™ Pierce Biotinbelagda plattor kan användas i vilken immunanalys som helst med Thermo Scientific™ NeutrAvidin Biotinbindande protein, streptavidin, avidin eller andra biotinbindande proteiner.
Höjdpunkter:
  • Biotingrupp tillgänglig för bindning av avidin, streptavidin eller NeutrAvidin™ Biotinbindande protein
  • Förblockerad för att minska ospecifik bindning
  • Avisoleringsbrunnsformat för den ultimata bekvämligheten
  • Pälsvolym: 200 μL
  • Blockeringsvolym: 300 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Standardkapacitet, Affinitet
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid 4 °C.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Förpackning 5 Tallrik
Produktlinje Pierce
Färg Klart
Produkttyp Belagd remsplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 200μ L
Antal Wells 96
Ytbehandling Biotin
Plattblockering Proprietär
Kvantitet 5 tallrikar