Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin
Produktkod. 10588733 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10588733 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10588733 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 29129
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Renat biotin och biotinylerad BSA, HRP, AP eller FITC för användning som kontroller eller för att förstärka signalen i IHC via avidin-biotinkomplexet (ABC).
Thermo Scientific™ Pierce Biotinylerade proteiner inkluderar biotinmärkt pepparrotsperoxidas (B-HRP), alkaliskt fosfatas (B-AP) och fluorescein (B-FITC) för användning som kontroller eller signalförstärkning i IHC via avidin-biotinkomplex (ABC)-tekniker.
Biotinylerad HRP och biotinylerad AP används oftast inom immunhistokemi (IHC) för att förstärka signalen från biotinylerade primära antikroppar med hjälp av ABC-färgningsmetoden. Biotinylerat fluorescein (FITC) kan inte användas för att polymerisera och förstärka signalen i samma grad som biotinylerade enzymer eftersom varje fluormolekyl är taggad med endast en biotinmolekyl. Den fluorescerande varianten av traditionell ABC-färgning är dock möjlig med denna unika molekyl.
Höjdpunkter:
  • Biotinylerade enzymer– biotinmärkt pepparrotsperoxidas (B-HRP), alkaliskt fosfatas (B-AP) och beta-galaktosidas (B-bGal) för användning vid avidin-biotinkomplex (ABC) färgning
  • Biotinylerad FITC– amplifiera fluoresceinsignalen från biotinylerade primära antikroppar genom att använda avidin eller streptavidin plus biotinylerat fluorescein (B-FITC)
  • Biotinylerade kontroller– använd biotinylerat bovint serumalbumin (B-BSA) eller någon av dessa molekyler som positiva kontroller i biotinkvantifieringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Biotin
Beskrivning Pierce Biotin
Kvantitet 1 g
Innehåll och lagring Förvaras på en sval, torr plats, skyddad från direkt solljus.
Reaktiv del Karboxylsyra
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid), vatten, DMF (dimetylformamid)
Form Pulver
Produktlinje Pierce
Produkttyp Biotin (okonjugerat)
Etikett eller färgämne Biotin & Analog