Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Biotinylerade proteiner inkluderar biotinmärkt pepparrotsperoxidas (B-HRP), alkaliskt fosfatas (B-AP) och fluorescein (B-FITC) för användning som kontroller eller signalförstärkning i IHC via avidin-biotinkomplex (ABC)-tekniker.
Höjdpunkter:
Biotinylerade enzymer– biotinmärkt pepparrotsperoxidas (B-HRP), alkaliskt fosfatas (B-AP) och beta-galaktosidas (B-bGal) för användning vid avidin-biotinkomplex (ABC) färgning
Biotinylerad FITC– amplifiera fluoresceinsignalen från biotinylerade primära antikroppar genom att använda avidin eller streptavidin plus biotinylerat fluorescein (B-FITC)
Biotinylerade kontroller– använd biotinylerat bovint serumalbumin (B-BSA) eller någon av dessa molekyler som positiva kontroller i biotinkvantifieringsmetoder
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -20 °C. |
| Produktlinje | Pierce |
| Etiketttyp | Biotin& Analoger |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Pierce Alkalisk fosfatas, biotinylerad |