Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin Kvantifiering Kit
Produktkod. 10341634 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
12 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10341634 12 tester 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10341634 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28005
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
HABA färgreagens och biotinylerat proteinstandard för bekväm kolorimetrisk bestämning av biotinyleringsnivåer i antikroppar och andra proteiner.
Thermo Scientific™ Pierce Biotinkvantifieringskit innehåller alikvoter av HABA-reagens och biotinylerat proteinstandard för bekväm kolorimetrisk bestämning av biotinyleringsnivåer i märkta antikroppar och andra proteiner.
Bestäm molförhållandet av biotin som ingår i ett protein med hjälp av HABA-avidinmetoden. HABA-färgämnet (4'-hydroxiazobensen-2-karboxylsyra) binder till avidin för att producera ett gul-orange färgat komplex som absorberas vid 500 nm. Fritt biotin som finns i lösning med detta avidin-HABA-komplex kommer att ersätta HABA-färgämnet och få absorbansen att minska. Mängden biotin som finns närvarande kan beräknas direkt från den minskade absorbansen vid 500 nm. De Thermo Scientific EZ Biotin Quantitation Kit innehåller föruppmätta doser av Avidin-HABA-blandningen och biotinylerad pepparrotsperoxidas positiv kontroll för att förenkla reagensberedning och minimera mängden avfall som genereras. Den bekväma analysen kan utföras antingen i en kyvett eller i en mikroplatta.
Höjdpunkter:
  • HABA-avidinkomplex kan användas över ett brett område av pH och saltkoncentrationer
  • Mängden biotin kan beräknas direkt från den minskade absorbansen vid 500 nm komplexbildning med HABA-färgämnet
Eliminera behovet av besvärliga analysekvationer med en bekväm HABA-kalkylator som finns på www.piercenet.com/HABA/habacalc.cfm
Innehåller:
HABA/Avidin Premix, 24 rör; Biotinylerad HRP, 12 rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Biotin Kvantifiering Kit
Kvantitet 12 tester
Innehåll och lagring Tillräckligt för: Testning av biotinylering av 12 proteinprover
• HABA-Avidin Premix, 24 rör
• Biotinylerad pepparrotsperoxidas, 5 mg Förvaras
vid 4 °C.
Produktlinje Pierce
Etikett eller färgämne Biotin
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner