Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotinylerat proteininteraktion Pull-Down Kit
Produktkod. 10035833 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10035833 25 reaktioner kit Varje
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10035833 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21115
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Fånga och affinitetsrena bindningspartners av alla biotinmärkta proteiner eller annan ligand enkelt med dessa streptavidinagarospärlor och kompletta reagensuppsättningar.
Thermo Scientific™ Pierce Biotinylated Protein Interaction Pull-Down Kit innehåller de nödvändiga komponenterna för att fånga och rena interaktörer av ett biotinmärkt protein eller ligand.
Kitet gör det möjligt att utföra en effektiv neddragningsanalys med hög proteinåtervinning och reproducerbarhet. Detta protokoll använder immobiliserat streptavidin för att fånga ett biotinylerat protein och ett spinkolonnformat som möjliggör fullständig gelretention under varje infångnings-, tvätt- och elueringssteg. När det biotinylerade betesproteinet är immobiliserat tål det stränga tvättar och förblir bundet under eluering av bytesprotein, vilket resulterar i ett isolerat bytesprotein utan betesproteinkontamination. Denna teknik är idealisk när man använder naturliga eller rekombinanta proteiner som inte uttrycks med en fusionstagg. Dessutom isoleras bytesprotein från det immobiliserade betesproteinet med användning av naturliga bindningsbetingelser och icke-denaturerande elueringsbetingelser. Biotinylated Protein Interaction Pull-Down Kit är designat för att lära ut metoden till förstagångsanvändare och för att öka användarvänligheten och bekvämligheten för erfarna forskare.
Höjdpunkter:
  • Biotin neddragning– renar proteininteraktörer från vilket biotinylerat protein eller biotinmärkt ligand som helst
  • Komplett kit– tillhandahåller alla komponenter och detaljerat protokoll för att rena protein:protein-interaktioner
  • Ingen speciell utrustning behövs– använder vanlig laboratorieutrustning och reagens (t.ex. mikrocentrifug)
  • Spinkolonneffektivitet– mikrocentrifugspinkolonner underlättar mikrocentrifugspinkolonner underlättar enkel och effektiv hantering av streptavidinagarospärlor, inklusive enkel bearbetning av flera prover
Innehåller:
Streptavidin agaros harts, TBS pack, biotinblockerande buffert, tvättbuffert, elueringsbuffert, spinnkolonner och uppsamlingsrör
Rekommenderas för:
Upptäck ett nytt proteininteraktionskomplex med hjälp av ett biotinylerat protein som bete för att fånga en förmodad bindningspartner från ett cellysat eller annat prov; Bekräfta uttryck av ett känt proteininteraktionsmål i ett cellysat; Bestäm förmågan hos två renade proteiner att interagera (binda) under olika buffertförhållanden; Extrahera protein:proteininteraktionsinformation från in vitro transkription/translationslysat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: Minst 25 neddragningsreaktioner, var och en med 25μ L harts
• Streptavidin Agarose Resin, 1,5 ml
• TBS Förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning
• Biotinblockerande lösning, 15 ml
• Tvättbuffert (pH 5,0), 100 ml
• Elueringsbuffert (pH 2,8), 50 ml
• Pierce Spin-kolonner och tillbehör, 27 kolumner
• Mikrocentrifugrör, 200 rör Förvaras
vid 4 °C
Analysera Affinitetsrening
För användning med (utrustning) Mikrocentrifug
Produktlinje Pierce
Kvantitet 25 reaktioner kit
För användning med (applikation) Pull-Down (biotinbaserad)
Mål Inte målspecifik
Typ Pull-Down Kit
Tillräckligt för 25 reaktioner
Formatera Kit