Läs mer
Thermo Scientific™ BMB (1,4-bismaleimidobutan)
Produktkod. 10046663 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10046663 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 10046663 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tvärbinda sulfhydryler till sulfhydryler (cysteinrester i proteiner eller peptider) med detta tvärbindare av mellanlängd som består av maleimidgrupper och 9-atomers (10,9A) distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce BMB är en medellängd, maleimidtvärbindare för kovalent, irreversibel konjugering mellan sulfhydrylgrupper (t.ex. protein- eller peptidcysteiner).
Höjdpunkter:
  • Reaktiva grupper: maleimid (homobifunktionell)
  • Reaktiv mot: sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Sulfhydryl-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning BMB
Molekylvikt (g/mol) 248.23
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 10,9 Å
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del Maleimid
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Solid
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BMB (1,4-bismaleimidobutane)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-BisMaleimidobutane