Läs mer
Thermo Scientific™ BMH (bismaleimidohexan)
Produktkod. 10581284 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10581284 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 10581284 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22330
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Tvärbind sulfhydryler till sulfhydryler (cysteinrester i proteiner eller peptider) med denna långa tvärbindare som består av maleimidgrupper och 11-atomers (13.0A) distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce BMH är en långarmad maleimidtvärbindare för kovalent, irreversibel konjugering mellan sulfhydrylgrupper (t.ex. protein- eller peptidcysteiner).
Höjdpunkter:
  • Reaktiva grupper: maleimid (homobifunktionell)
  • Reaktiv mot: sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk reaktivitet Sulfhydryl-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning BMH
Molekylvikt (g/mol) 276.29
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 13,0 Å
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del Maleimid
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • BMH (bismaleimidohexane)
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-(Hexane-1,6-diyl)bis-1H-pyrrole-2,5-dione