Läs mer
Thermo Scientific™ BMOE (bismaleimidoetan)
Produktkod. 10250014 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10250014 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 10250014 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22323
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tvärbind sulfhydryler till sulfhydryler (cysteinrester i proteiner eller peptider) med denna korta tvärbindare som består av maleimidgrupper och en 7-atoms (8.0A) distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce BMOE är en kortarmad maleimidtvärbindare för kovalent, irreversibel konjugering mellan sulfhydrylgrupper (t.ex. protein- eller peptidcysteiner).
Höjdpunkter:
  • Reaktiva grupper: maleimid (homobifunktionell)
  • Reaktiv mot: sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Sulfhydryl-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning BMOE
Molekylvikt (g/mol) 220.18
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 8,0 Å
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del Maleimid
Spacer Kort (<10 Å)
Form Solid
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare