Läs mer
Thermo Scientific™ BMPS (N-β -maleimidopropyl-oxisuccinimidester)
Produktkod. 10781375 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10781375 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 10781375 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22298
Tvärbinda aminer till sulfhydryler med denna mycket korta amin-till-sulfhydryl-tvärbindare som består av NHS-ester- och maleimidgrupper i ändarna av en alifatisk 5-atoms distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce BMPS är ett amin-till-sulfhydryl-tvärbindare som innehåller NHS-ester och maleimid-reaktiva grupper i motsatta ändar av en kort distansarm (5.9)Å s).
Höjdpunkter:
  • Reaktiva grupper: NHS-ester och maleimid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning BMPS
Molekylvikt (g/mol) 266.21
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 5,9 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Solid
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare