Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Boronsyraharts
Produktkod. 11836744 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11836744 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 11836744 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20244
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Selektivt binda och ta bort eller rena ribonukleotider och små oligonukleotid-RNA med hjälp av polyakrylamidpärlor av immobiliserad m-aminofenyl-borsyra.
Utför ribonukleotid- och oligonukleotid-RNA-isolering med Thermo Scientific™ Pierce Boronsyraharts.
Denna immobiliserade boronsyra är ett lättanvänt polyakrylamidaffinitetsstöd för rening av ribonukleotider och andra föreningar med liten molekylvikt som innehåller cis-diolgrupper. Liganden (m-aminofenyl-boronsyra) binder till cis-diolgrupperna på sockerdelen av nukleotider och bildar ett reversibelt ringkomplex med fem medlemmar. Efter att ha tvättat bort obundna molekyler från provet kan komplexet dissocieras och nukleotiden elueras genom att sänka pH eller genom tillsats av sorbitol.
Höjdpunkter:
  • Ligand– boronsyra
  • Stöd– pärlformad polyakrylamid (1800 MW uteslutningsgräns)
  • Spacer– m-aminofenylgrupp
  • Belastning– μ100 mol boronat per milliliter sedimenterat harts
  • Kapacitet– minst 99 % bindning och återvinning av μ110 mol AMP per milliliter sedimenterat harts
  • Formatera– 50 % hartsuppslamning i 0,05 % natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Form Hartsuppslamning
Produktlinje Pierce
Kvantitet 10 mL
Mål Ribonukleotid
Typ Harts
Stationär fas Borsyra
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinity, polyakrylamidharts