Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Bovint gammaglobulin standardampuller, 2 mg/ml
Produktkod. 10760815 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10760815 10 x 1 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 10760815 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23212
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa, kalibrerade BGG-lösningar (2mg/ml) för serieutspädning för att skapa standardkurvor för proteinanalys för att mäta antikroppskoncentration (IgG).
Thermo Scientific™ Pierce BGG Protein Assay Standards är referensprover av hög kvalitet för att generera exakta standardkurvor och kalibreringskontroller i totalproteinanalyser.
Dessa bovint gammaglobulin (BGG) lösningar är proteinkoncentrationsreferensstandarder för användning i BCA Bradford och andra proteinanalysprotokoll. BGG är ett accepterat referensprotein för total proteinkvantifiering av renade antikroppar eller immunglobulinrika prover. IgG-standarden är exakt formulerad vid 2 mg/ml i en ultraren 0,9 % natriumkloridlösning (saltlösning). Koncentrationen av stamlösningen av renat BGG (fraktion II) kalibreras genom direkt jämförelse med en intern standard för att säkerställa konsistens och noggrannhet från parti till parti. Produkten finns i två bekväma förpackningsformat: 1 mL glasampuller och ett set innehållande sju färdiga spädningar (3,5 mL vardera).
Höjdpunkter:
  • Antikroppsstandard– bästa referensstandard för immunoglobulinkvantifiering i kolorimetriska proteinanalyser
  • Bradford standard– bästa allmänna proteinstandarden i coomassie-baserade (Bradford) proteinanalyser
  • Rent och stabilt– levereras i ultraren 0,9% saltlösning med 0,05% natriumazid; rumstemperatur stabil
  • Noggrann och konsekvent– exakt formulerad till 2,00 +/-0,03 mg/ml, vilket säkerställer utmärkt konsistens från lot till parti
  • Bekväm– välj ett paket med 1 ml ampuller eller ett komplett set innehållande sju färdiga att använda spädningar
Innehåller:
2mg/ml BGG-lösning (delnr 23212) eller 7-lösningsuppsättning av olika koncentrationer (delnr 23213)
Rekommenderas för:
Proteinanalys immunoglobulin kvantifieringsstandard; Antikroppsåtervinningskontroll för avsaltning och andra kolonnprocedurer; Laddningskontroll för SDS-PAGE; Allmän kalibrering av spektrofotometer UV-lampa (A280)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning Pierce Bovine Gamma Globulin Standard Ampules, 2mg/ml
Analysera Proteinstandarder
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifik
För användning med (applikation) Intern standard
Kvantitet 10 x 1 mL