Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Bovint serumalbumin standardampuller, 2 mg/ml
Produktkod. 11811345 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11811345 10 x 1 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 11811345 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23209
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Högkvalitativa, kalibrerade BSA-lösningar (2 mg/ml) för seriespädning för att skapa standardkurvor för proteinanalys för att noggrant mäta proteinkoncentrationen.
Thermo Scientific™ Pierce BSA Protein Assay Standards är högkvalitativa referensprover för att generera exakta standardkurvor och kalibreringskontroller i totalproteinanalyser.
Dessa bovint serumalbumin (BSA) lösningar är proteinkoncentrationsreferensstandarder för användning i BCA Bradford och andra proteinanalysprotokoll. BSA är det universellt accepterade referensproteinet för total proteinkvantifiering. Albuminstandarden är exakt formulerad vid 2 mg/ml i en ultraren 0,9 % natriumkloridlösning (saltlösning). Koncentrationen av stamlösningen kalibreras genom direkt jämförelse med renad BSA (fraktion V) från National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Produkten finns tillgänglig i tre bekväma förpackningsformat: 1 ml glasampuller, 50 ml polypropenflaskor och kompletta set innehållande sju färdiga spädningar.
Höjdpunkter:
•Universell– erkänd som industristandard för proteinkvantifiering i kolorimetriska proteinanalyser
•Rent och stabilt– levereras i ultraren 0,9% saltlösning med 0,05% natriumazid; rumstemperatur stabil
•Noggrann och konsekvent– exakt formulerad vid 2,00 +/-0,03 mg/ml jämfört med en NIST hänvisning
•Bekväm– välj 1 ml ampuller, en 50 ml flaska eller ett komplett set innehållande sju färdiga att
använda spädningar. Inkluderar:
2 mg/ml BSA-lösning (kat. nr. 23209, 23210) eller 7-lösningsuppsättning av olika koncentrationer (kat. nr. 23208)
Rekommenderas för:
Proteinanalys kvantifieringsstandard; Proteinåtervinningskontroll för avsaltning och andra kolonnprocedurer; Allmän kalibrering av spektrofotometer UV-lampa (A280)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning Pierce Bovine Serum Albumin Standard Ampules, 2mg/ml
Analysera Proteinstandarder
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifik
För användning med (applikation) Intern standard
Kvantitet 10 x 1 mL