Läs mer
Thermo Scientific™ BS(PEG)9
Produktkod. 10647514 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10647514 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 10647514 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21582
 Begränsad artikel
I lager
Tvärbinda aminer till aminer med dessa långa (21,7A och 35,8A) tvärbindare sammansatta av NHS-estergrupper och 5-enheters eller 9-enheters PEG-distansarmar som förbättrar proteinlösligheten.
Thermo Scientific™ Pierce BS(PEG)n-tvärbindare inkluderar BS(PEG)5 och BS(PEG)9, som är bis-succinimidester-aktiverade PEG-föreningar för tvärbindning mellan primära aminer i proteiner och andra molekyler.
BS(PEG)9 är en bis-succinimidester-aktiverad PEG-förening som används för tvärbindning mellan primära aminer (– NH2) i proteiner och andra molekyler. N -hydroxisuccinimidester (NHS) grupperna i vardera änden av PEG9 spacer reagerar specifikt och effektivt med lysin och N-terminala aminogrupper vid pH 7-9 för att bilda stabila amidbindningar.
Funktioner hos BS(PEG)9:
  • Reaktiva grupper: NHS-ester (båda ändar)
  • Reaktiv mot: aminogrupper (primära aminer)
  • NHS-estrar reagerar med– NH2-grupper vid pH 7-9, bildar stabila amidbindningar
  • Vattenlöslig; jämför med icke-pegylerad BS3 (även löslig) (kat. nr. 21580) och DSS (vattenolöslig) (kat. nr. 21655)
  • Membranogenomtränglig, möjliggör cellytemärkning
  • Irreversibelt tvärbinder proteiner eller peptider med flexibla PEG-distansarmar
  • Distansarmar av polyetylenglykol hjälper till att bibehålla konjugatlösligheten
  • Ren förening med definierad struktur och molekylvikt, vilket säkerställer reproducerbara proteinmodifieringseffekter
  • PEG spacer ger unika fördelar, inklusive ökad stabilitet, minskad tendens till aggregation och minskad immunogenicitet
  • Idealisk för små molekyler eller peptidkonjugationer
Alternativa namn för BS(PEG)n:
  • Bis-NHS-dPEG
  • NHS-PEG-NHS
  • BS(PEO)5
  • Bis(NHS)PEO5
  • BS-PEO9
  • dPEG NHS-ester
  • Bis-succinimidester PEG 400
Produktreferenser
  • Crosslinker Application Guide -- sök efter senaste litteraturreferenser för denna produkt
  • Bioconjugate Techniques, Academic Press (Cat. No. 20036)
Relaterade produkter
  • BS(PEG)5 (PEGylerad bis(sulfosuccinimidyl)suberat) (kat. nr. 21581)
  • BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberat) (kat. nr. 21580)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Nej
Beskrivning BS(PEG)9
Molekylvikt (g/mol) 708.71
PEGylerad Ja
Distansarmslängd 35,8 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester
Spacer Lång (>30 Å)
Form Vätska
Kvantitet 100 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare