Läs mer
Thermo Scientific™ BS(PEG)5 (PEGylerad bis(sulfosuccinimidyl)suberat)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce BS(PEG)n-tvärbindare inkluderar BS(PEG)5 och BS(PEG)9, som är bis-succinimidester-aktiverade PEG-föreningar för tvärbindning mellan primära aminer i proteiner och andra molekyler.
BS(PEG)5 är en bis-succinimidester-aktiverad PEG-förening som används för tvärbindning mellan primära aminer (— NH2) i proteiner och andra molekyler. N- hydroxisuccinimidester-(NHS)-grupperna i vardera änden av PEG5-spacern reagerar specifikt och effektivt med lysin och N-terminala aminogrupper vid pH 7-9 för att bilda stabila amidbindningar.
Thermo Scientific No-Weigh produkter är specialreagens som tillhandahålls i ett föralikvoterat format. Den förvägda förpackningen förhindrar förlust av reagensreaktivitet och kontaminering över tid genom att eliminera upprepad öppning och stängning av flaskan. Formatet möjliggör användning av en ny flaska med reagens varje gång, vilket eliminerar besväret med att väga små mängder reagens och minskar oro över reagensstabiliteten.
Funktioner hos BS(PEG)5:
- Reaktiva grupper: NHS-ester (båda ändar)
- Reaktiv mot: aminogrupper (primära aminer)
- NHS-estrar reagerar med —NH2-grupper vid pH 7-9 och bildar stabila amidbindningar
- Vattenlöslig; jämför med icke-pegylerad BS3 (även löslig) (kat. nr. 21580) och DSS (vattenolöslig) (kat. nr. 21655)
- Membranogenomtränglig, möjliggör cellytemärkning
- Irreversibelt tvärbinder proteiner eller peptider med flexibla PEG-distansarmar
- Distansarmar av polyetylenglykol hjälper till att bibehålla konjugatlösligheten
- Ren förening med definierad struktur och molekylvikt, vilket säkerställer reproducerbara proteinmodifieringseffekter
- PEG spacer ger unika fördelar, inklusive ökad stabilitet, minskad tendens till aggregation och minskad immunogenicitet
- Idealisk för små molekyler eller peptidkonjugationer
Alternativa namn för BS(PEG)n:
- Bis-NHS-dPEG
- NHS-PEG-NHS
- BS(PEO)5
- Bis(NHS)PEO5
- BS-PEO9
- dPEG NHS-ester
- Bis-succinimidester PEG 400
Produktreferenser
- Crosslinker Application Guide -- sök efter senaste litteraturreferenser för denna produkt
- Bioconjugate Techniques, Academic Press (Cat. No. 20036)
Relaterade produkter
- BS(PEG)9 (PEGylerad bis(sulfosuccinimidyl)suberat) (kat. nr. 21582)
- BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberat) (kat. nr. 21580)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amin-amin |
| Klyvbar | Nej |
| Beskrivning | BS(PEG)5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 532.5 |
| PEGylerad | Ja |
| Distansarmslängd | 21,7 Å |
| Innehåll och lagring | Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C. |
| Cellpermeabilitet | Nej |
| Frakt skick | Ambient (omgivning) |
| Produktlinje | Pierce |
| Visa mer |