Läs mer
Thermo Scientific™ BS2G-d0 (bis(sulfosuccinimidyl) glutarat-d0)
Produktkod. 11881245 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11881245 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 11881245 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21610
Tvärbinda aminer till aminer med dessa tunga (deutererade) och lätta matchade par av en 7,7A, NHS-ester tvärbindare för masspektrometrianalys av proteininteraktioner.
Thermo Scientific™ Pierce BS2G-d0/d4-reagenser bildar en matchad uppsättning av tunga (deutererade) och lätta massavarianter av en kort, aminreaktiv tvärbindare som underlättar identifieringen av tvärbundna peptider genom masspektrometri.
Höjdpunkter:
  • Välkarakteriserad, hög renhet, deuteriummärkt tvärbindare och dess väteinnehållande analog
  • Instruktioner redigerade av en expert inom området tvärbindning/MS-strategi
  • Suberat- och glutaratbaserat reagenspar - ger en“ molekylär linjal” möjlighet att studera inter- och intramolekylära avstånd för att få strukturell information som inte är möjligt med bara ett reagens
  • Effektivt och bekvämt - kräver endast mikrogram mängder protein; ett utmärkt alternativ till NMR- eller röntgenkristallografibaserade metoder som kräver stora mängder protein, speciella lösningsmedel eller kristallbildning
  • Reaktiva grupper: Sulfo-NHS-ester (homobifunktionell)
  • Reaktiv mot: aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Nej
Beskrivning BS2G-d0
Molekylvikt (g/mol) 530.35
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 7,7 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 till 8 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 10 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare