Läs mer
Thermo Scientific™ BS3-d4 (bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberat-d4)
Produktkod. 10658674 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10658674 10 mg 10mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10658674 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21595
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tvärbinda aminer till aminer med dessa tunga (deutererade) och lätta matchade par av en 11,4A, NHS-ester tvärbindare för masspektrometrianalys av proteininteraktioner.
Thermo Scientific™ Pierce BS3-d0/d4-reagenser bildar en matchad uppsättning av tunga (deutererade) och lätta massavarianter av den populära BS3 aminreaktiva tvärbindaren som underlättar identifieringen av tvärbundna peptider genom masspektrometri.
En ny strategi för att studera proteinstruktur och funktion dyker snabbt upp som integrerar den bevisade nyttan av tvärbindning med kraften hos masspektrometri (MS) för att ge insikter i protein tertiär struktur och proteinkomplexbildning. De reagens som introduceras här kommer att generera MS-mönster där de resulterande tvärbundna peptiderna kommer att skilja sig med 4 massenheter efter enzymatisk nedbrytning av det tvärbundna proteinet eller proteinkomplexet.
Höjdpunkter:
  • Välkarakteriserad, hög renhet, deuteriummärkt tvärbindare och dess väteinnehållande analog
  • Instruktioner redigerade av en expert inom området tvärbindning/MS-strategi
  • Suberat- och glutaratbaserat reagenspar - ger en“ molekylär linjal” möjlighet att studera inter- och intramolekylära avstånd för att få strukturell information som inte är möjligt med bara ett reagens
  • Effektivt och bekvämt - kräver endast mikrogram mängder protein; ett utmärkt alternativ till NMR- eller röntgenkristallografibaserade metoder som kräver stora mängder protein, speciella lösningsmedel eller kristallbildning
  • Reaktiva grupper: Sulfo-NHS-ester (homobifunktionell)
  • Reaktiv mot: aminogrupper
Anmärkning:
Referenser som illustrerar tillämpningar av tunga/lätta tvärbindningsreagenser och masspektrometri Sinz, A. (2003). Kemisk tvärbindning och masspektrometri för kartläggning av tredimensionella strukturer av proteiner och proteinkomplex.J. Masspektrum.38, 1225-1237. Dihazi, GH och Sinz, A. (2003). Kartläggning av lågupplöst tredimensionell proteinstruktur med hjälp av kemisk tvärbindning och Fourier-transformjon-cyklotronresonansmasspektrometri. Rapid Commun. Mass Spectrum.17, 2005-2014. Kalkhof, S. et al. (2005).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Nej
Beskrivning BS3-d4
Molekylvikt (g/mol) 576.45
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 11,4 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 till 8 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 10 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BS3-d4 (bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberate-d4)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberate-d4