Beskrivning
C18-spinntips för peptidavsaltning och rengöring
Pierce™ C18-spinntips är utformade för snabb, reproducerbar peptidavsaltning, rengöring och koncentration innan masspektrometrianalys. Genom att använda omvänd C18-kemi hjälper dessa tips till att möjliggöra effektiv peptidbindning och återhämtning samtidigt som salter, detergenter och andra föroreningar som kan störa efterföljande applikationer tas bort.
Används i kombination med Pierce Spin Tip-adaptorer (Katalognr A40011776) och mikrocentrifugrör med låg proteinbindning (Katalog nr 90410), stöder C18-spinnspetsar ett enkelt centrifugeringsbaserat arbetsflöde som ger konsekventa och tillförlitliga resultat över ett brett spektrum av provinmatningar.
Egenskaper hos C18 Spin Tips
- Tillförlitlig – och beprövad C18-kemi i omvänd fas
- Effektivt – tar bort störande föroreningar för att förbättra spektral kvalitet
- Strömlinjeformat – enkelt arbetsflöde med hjälp av spetsadaptern och centrifugeringssteg
Användningsområden
- Peptidavsaltning före LC-MS-analys
- Sanering efter proteinnedbrytningsarbetsflöden
- Borttagning av salter, buffertar och föroreningar
- Peptidkoncentration och provberedning
Hur man använder
C18-spinnspetsar använder ett bind –wash-elutearbetsflöde –som utförs genom centrifugering. Spetsarna placeras i en spetsadapter som sitter i ett mikrocentrifugrör för varje steg. Aktivera och utjämna dig helt enkelt innan du tillsätter ditt syrade prov. För att förbättra peptidbindningen, upprepa provladdningssteget en gång. Slutligen, tvätta 2–3 gånger och eluera i en ny tub med en acetonitrillösning. Se tabell 1 i figurerna för rekommenderade buffertar, volymer och rotationshastigheter för varje spetsstorlek.
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 10 μl |
| Beskrivning | Pierce C-18 Tips, 10μ L säng |
| För användning med (utrustning) | Mikrocentrifug, masspektrometer |
| Produkttyp | Pipett Tips |
| Produktlinje | Pierce |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Utgångsmaterial | Peptider, Proteas-smält protein |
| Slutlig produkttyp | Peptider |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Formatera | Dricks |
| Visa mer |