Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ C18 Spinntips& Kolumner
Produktkod. 11824141 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 kolonner
50 kolumner
96 Tips
96 x 10μ L Tips
96 x 100μ L Tips
Produkttyp:
Kolumn
Pipett Tips
Spinntips
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Paket med 96
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
11824141 50 kolumner Kolumn Paket med 50
11814141 25 kolonner Kolumn Paket med 25
13404219 96 Tips Spinntips Paket med 96
10627275 96 x 10μ L Tips Pipett Tips Paket med 96
10615555 96 x 100μ L Tips Pipett Tips Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11824141 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2645.00 SEK
    2301.65 SEK / Paket med 50
    Save 343.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific Pierce C18 Spin –Columns (10 150μ L) och Spinntips (–10 100μ L) effektivt avlägsna störande föroreningar, samtidigt som utmärkt bindning och återvinning av peptidprover bibehålls för användning uppströms om masspektrometri och andra högkänslighetsmetoder.
C18-spinntips för peptidavsaltning och rengöring
Pierce™ C18-spinntips är utformade för snabb, reproducerbar peptidavsaltning, rengöring och koncentration innan masspektrometrianalys. Genom att använda omvänd C18-kemi hjälper dessa tips till att möjliggöra effektiv peptidbindning och återhämtning samtidigt som salter, detergenter och andra föroreningar som kan störa efterföljande applikationer tas bort.
Används i kombination med Pierce Spin Tip-adaptorer (Katalognr A40011776) och mikrocentrifugrör med låg proteinbindning (Katalog nr 90410), stöder C18-spinnspetsar ett enkelt centrifugeringsbaserat arbetsflöde som ger konsekventa och tillförlitliga resultat över ett brett spektrum av provinmatningar.
Egenskaper hos C18 Spin Tips
  • Tillförlitlig – och beprövad C18-kemi i omvänd fas
  • Effektivt – tar bort störande föroreningar för att förbättra spektral kvalitet
  • Strömlinjeformat – enkelt arbetsflöde med hjälp av spetsadaptern och centrifugeringssteg
Användningsområden
  • Peptidavsaltning före LC-MS-analys
  • Sanering efter proteinnedbrytningsarbetsflöden
  • Borttagning av salter, buffertar och föroreningar
  • Peptidkoncentration och provberedning
Hur man använder
C18-spinnspetsar använder ett bind –wash-elutearbetsflöde –som utförs genom centrifugering. Spetsarna placeras i en spetsadapter som sitter i ett mikrocentrifugrör för varje steg. Aktivera och utjämna dig helt enkelt innan du tillsätter ditt syrade prov. För att förbättra peptidbindningen, upprepa provladdningssteget en gång. Slutligen, tvätta 2–3 gånger och eluera i en ny tub med en acetonitrillösning. Se tabell 1 i figurerna för rekommenderade buffertar, volymer och rotationshastigheter för varje spetsstorlek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mikrocentrifug, masspektrometer
Produkttyp Kolumn
Produktlinje Pierce
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Utgångsmaterial Peptider, Proteas-smält protein
Slutlig produkttyp Peptider
Detektionsmetod Masspektrometri
Formatera Centrifugkolonn
Arbetsflödessteg Provstäda upp
Kvantitet 50 kolumner
Sorbent C18