Läs mer
Thermo Scientific™ CA(PEG)4 karboxi-PEG-aminförening
Produktkod. 10137403 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
Produktkod. 10137403
Brand: Thermo Scientific™ 26121
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CA(PEG)n: pegylerade aminosyror av formen karboxi-PEG-amin; med 4 till 24 polyetylenglykolenheter; för yt- och molekylpegyleringsapplikationer.
Thermo Scientific™ Pierce CA(PEG)n-föreningar är pegylerade aminosyror av formen karboxi-PEG-amin, där n är lika med 4 till 24 polyetylenglykolenheter, och är användbara för en mängd olika yt- och molekylpegyleringsapplikationer.
CA(PEG)n är förkortningen för en uppsättning föreningar som har polyetylenglykol (PEG)-distanser med karboxi- (-COOH) och amino- (-NH2)-ändar. De ogrenade, hydrofila molekylerna med diskret längd har formen Carboxy-PEGn-Amine, där subskriptet“ n” betecknar 4, 8, 12 eller 24 etylenglykolenheter. Karboxyl- och primäraminen i varje förening tillhandahåller specifika mål för tvärbindning och andra konjugationsmetoder, vilket gör dessa föreningar användbara som PEGyleringsreagens.
Höjdpunkter:
  • Fullständigt karakteriserade PEGyleringsreagens med definierade PEG-kedjelängder; molekyler med diskret molekylvikt för konsistens av prestanda i proteinmodifieringstillämpningar
  • Tillhandahålls som en serie av 4, 8, 12 och 24 etylenglykolenheter, vilket gör det möjligt att optimera modifieringsprocedurer för en specifik tillämpning samtidigt som alla fördelar som är förknippade med protein-PEGylering bibehålls
  • PEG spacer ger unika fördelar, inklusive ökad stabilitet, minskad tendens till aggregation och minskad immunogenicitet
  • Tillåter platsspecifik märkning eller tvärbindning som involverar primära aminer eller karboxylgrupper på proteiner eller ytor
  • Lätt att följa instruktioner ökar sannolikheten för ett framgångsrikt resultat
Beställningsinformation:
Alternativa namn: Amino-dPEG-syra; Amino-PEG-karboxylsyra; Karboxi-PEO-amin
Kompatibel med:
Metyl-PEG-aminföreningar, MA(PEG)n; Andra typer av PEGyleringsreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid 4 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Etiketttyp Konjugerande grupper, polyetylenglykol (PEG)
Reaktiv del Amin, karboxylsyra, primär amin
Spacer 4 etylenglykolenheter
Form Vätska
Kvantitet 1 g
Löslighet Vatten
Produkttyp Aminförening