Läs mer
Thermo Scientific™ CA(PEG)4 karboxi-PEG-aminförening
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce CA(PEG)n-föreningar är pegylerade aminosyror av formen karboxi-PEG-amin, där n är lika med 4 till 24 polyetylenglykolenheter, och är användbara för en mängd olika yt- och molekylpegyleringsapplikationer.
CA(PEG)n är förkortningen för en uppsättning föreningar som har polyetylenglykol (PEG)-distanser med karboxi- (-COOH) och amino- (-NH2)-ändar. De ogrenade, hydrofila molekylerna med diskret längd har formen Carboxy-PEGn-Amine, där subskriptet“ n” betecknar 4, 8, 12 eller 24 etylenglykolenheter. Karboxyl- och primäraminen i varje förening tillhandahåller specifika mål för tvärbindning och andra konjugationsmetoder, vilket gör dessa föreningar användbara som PEGyleringsreagens.
Höjdpunkter:
- Fullständigt karakteriserade PEGyleringsreagens med definierade PEG-kedjelängder; molekyler med diskret molekylvikt för konsistens av prestanda i proteinmodifieringstillämpningar
- Tillhandahålls som en serie av 4, 8, 12 och 24 etylenglykolenheter, vilket gör det möjligt att optimera modifieringsprocedurer för en specifik tillämpning samtidigt som alla fördelar som är förknippade med protein-PEGylering bibehålls
- PEG spacer ger unika fördelar, inklusive ökad stabilitet, minskad tendens till aggregation och minskad immunogenicitet
- Tillåter platsspecifik märkning eller tvärbindning som involverar primära aminer eller karboxylgrupper på proteiner eller ytor
- Lätt att följa instruktioner ökar sannolikheten för ett framgångsrikt resultat
Beställningsinformation:
Alternativa namn: Amino-dPEG-syra; Amino-PEG-karboxylsyra; Karboxi-PEO-amin
Kompatibel med:
Metyl-PEG-aminföreningar, MA(PEG)n; Andra typer av PEGyleringsreagenser
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Keton |
| Innehåll och lagring | Förvaras torkat vid 4 °C. Skickas vid omgivningstemperatur. |
| Etiketttyp | Konjugerande grupper, polyetylenglykol (PEG) |
| Reaktiv del | Amin, karboxylsyra, primär amin |
| Spacer | 4 etylenglykolenheter |
| Form | Puder |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighet | Vatten |
| Produkttyp | Aminförening |