Läs mer
Thermo Scientific™ CT(PEG)12 karboxi-PEG-tiolförening
Produktkod. 11358251 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358251 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11358251 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26133
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CT(PEG)n: karboxylsyra och sulfhydrylförening med en 12-enheters polyetylenglykol (PEG) distans; karboxylat och pegylat kvantprickar, guldytor, silver.
Thermo Scientific™ Pierce CT(PEG)12, eller karboxi-PEG12-tiol, är en karboxyl- och sulfhydrylterminerad förening som innehåller en 12-enheters polyetylenglykol (PEG) spacer och används för att modifiera ytor som kvantprickar, monolager och magnetiska partiklar.
CT(PEG)12 är monodentat tiolterminerat och karboxylsyrapegyleringsreagens. PEG-föreningen har en definierad molekylvikt och distanslängd och är användbar för att modifiera ytor såsom kvantprickar, självmonterade monolager och magnetiska partiklar. Funktionalisering av fasta ytor med detta polyetylenglykolreagens ger karboxylat“ handtag“ för proteinimmobilisering via EDC-tvärbindning och reducerar signifikant ospecifik proteinbindning och ger.
Höjdpunkter:
  • Metallbindande– terminal monodentate tiol reagerar spontant med guldytor genom dativbindning
  • Karboxylat– terminal karboxylsyragrupp tillåter konjugering till amininnehållande affinitetsligander med användning av karbodiimid (EDC) och Sulfo-NHS tvärbindningskemi
  • Polyetylenglykol– PEG-grupper är flexibla, icke-immunogena, hydrofila och minskar signifikant ospecifik bindning av ytor för proteinmetoder
  • Distansarm– 12-enheters PEG-spacer är nästan 48 ångström lång, vilket minimerar steriskt hinder för proteinimmobilisering och bindningsanalyser
Specifikationer:
  • Alternativt namn: Carboxy-PEG12-Tiol
  • Kemiskt namn: 1-merkapto-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodekaoxanonatriakontan-39-syra
  • Kemisk formel: C27H54O14S
  • Molekylvikt: 634,77
  • Distansarm: 47,8 Ångström
  • Form: färglös till ljusgul vätska
  • Löslighet: lös i DMSO eller DMF för användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin
Innehåll och lagring Förvaras vid -20 °C skyddad från fukt. Skickas vid omgivningstemperatur.
Etiketttyp Konjugerande grupper, polyetylenglykol (PEG)
Reaktiv del Karboxylsyra, Tiol
Spacer 12 etylenglykolenheter
Form Solid
Kvantitet 100 mg
Löslighet DMF eller DMSO
Produkttyp Tiolförening