Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Cell Surface Protein Isolation Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Cell Surface Protein Isolation Kit är en komplett uppsättning reagenser för selektiv biotinylering och efterföljande rening av däggdjurscellytproteiner med uteslutande av intracellulära proteiner.
Höjdpunkter:
Isolerar cellytproteiner– minskar komplexiteten hos totalt cellulärt protein
Återvinner effektivt märkta proteiner– klyvbart biotin möjliggör nästan 100 % återvinning av isolerade cellyteproteiner
Bekvämlighet– alla reagenser tillhandahålls i ett kit, tillsammans med fullständiga instruktioner för märkning, cellys och rening av cellytemembranproteiner
Western blotting-applikationer– proteiner som utvinns i SDS-PAGE-buffert laddas direkt på polyakrylamidgeler
Robust system– protokoll designat för olika cellinjer, inklusive NIH 3T3, HeLa, C6 och A431
Innehåller:
Biotinyleringsreagens, cellysreagens, agarosaffinitetsharts, olika buffertar och mikrocentrifugspinkolonner
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Proteinisoleringssats |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet lagra kit vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Form | Vätska, pulver |
| Produktlinje | Pierce |
| Buffert | Lysisbuffert |
| Reagenstyp | Celllysbuffert, tvättmedelslösning, subcellulär fraktionering |
| Tillräckligt för | 8 reaktioner |
| Kvantitet | Kit med 8 reaktioner |
Säkerhet och hantering
- CELL SURFACE PROT ISOLATION KIT
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride