Läs mer
Thermo Scientific™ Kolumnförlängare för Pierce™ Centrifugera kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Centrifugekolonner ger exceptionell bekvämlighet, hastighet och prestanda för många typer av små till medelstora affinitetsreningsprocedurer.
Ytterligare information och onlinebeställning
Pierce Centrifuge Columns kan användas i antingen spinn- eller gravity-flow-format. Centrifugeringsformatet minskar provbehandlingstiden och gör kolonntvätt och eluering effektivare. För gravitationsflödesprocedurer och när långsam bearbetningstid önskas för bindningssteg med utspädda prover, kan Column Extenders användas för att öka kolonnens reservoarkapacitet. Använd valfri kombination av bearbetningstekniker för att få bästa möjliga kromatografiresultat!
Höjdpunkter:
- Finns i fyra storlekar för att rymma μ40 L till 10 ml hartsvolymer
- Utför experiment med valfri kombination av spinn eller gravitationsflödesbearbetning
- Kolumner gjorda av polypropen med polyetenfilterskivor, vilket säkerställer minimala proteinbindande egenskaper
- Kolumner passar in i standard centrifugrör för provtagning och centrifugering i standard centrifugrotorer
0,8 ml Centrifuge-kolonner (delnr. 89868, 89869)
- Total volym: 800 μL
- Hartsvolym: 40 till 400 μL
- Filtertyp: polyetenfilter,∽ 30 μm (20 till 50) porstorlek
- Mottagarrör: passar standard mikrocentrifugrör
- Locktyp: O-ring skruvlock; vridna bottnar
2 mL Centrifugekolonner (Art.nr. 89896)
- Total volym: 5mL (2mL hartsbädd, 3mL behållare)
- Hartsvolym: 2mL
- Filtertyp: polyetenfilter,∽ 30 μm (20 till 50) porstorlek
- Mottagarrör: passar standard 15 ml koniska centrifugrör
- Locktyp: skruvlock; vridbara bottnar och påtryckningslock för att återförsluta
5 mL Centrifugekolonner (Art.nr. 89897)
- Total volym: 8mL (5mL hartsbädd, 3mL behållare)
- Hartsvolym: 5mL Filtertyp: polyeten filter,∽ μ30 m (20 till 50) porstorlek
- Mottagarrör: passar standard 15 ml koniska centrifugrör
- Locktyp: skruvlock; vridbara bottnar och påtryckningslock för att återförsluta
10mL Centrifugekolonner (Art.nr. 89898)
- Total volym: 22mL (10mL hartsbädd, 12mL behållare)
- Hartsvolym: 10 ml
- Filtertyp: polyetenfilter,∽ 30 μm (20 till 50) porstorlek
- Mottagarrör: passar standard 50mL koniska centrifugrör
- Kepsar: skruvlock; vridbara bottnar och påtryckningslock för att återförsluta
Kolumnförlängare (delnr 69707)
- Öka kolonnreservoarvolymen med 35 till 40 ml
- Designad speciellt för användning i gravitationsflödesprocedurer
- Passar endast till artikelnummer 89896, 89897, 89898
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 10 förlängare |
| Typ | Kolumntillbehör |
| Formatera | 15 mL konisk, tillbehör |
| Kapacitet (metrisk) | 35 mL |