Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Centrifugekolonner, 34 ml, 25 kolumner
Produktkod. 30276438 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 kolonner
Produktkod. Kvantitet
30276438 25 kolonner
1 options
Produktkod. 30276438 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A40000364
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Packa dessa tomma 0,5 till 10 mL spin-kolonner med agarospärlor för att utföra småskaliga affinitetsreningsmetoder i 15- eller 50 mL koniska mikrocentrifugrör.
Pierce Centrifuge Kolumner
Thermo Scientific Pierce centrifugkolonner är praktiska verktyg för hantering av 40μ L till 20 ml av ett affinitetsstöd för rening. Kolumnerna är gjorda av lågproteinbindande polypropen och innehåller ett polyetenfilter (~30-μ m porstorlek) för kompatibilitet med proteinrening.
Tillsätt helt enkelt affinitetshartset till polypropenkolonnen, ta bort den avtvinnade botten och låt hartset packa sig själv. Lägg sedan till ditt prov, låt det binda till stödet och använd en centrifug för att effektivt tvätta bort alla föroreningar och eluera ditt renade protein.
Pierce centrifugkolonner kan användas i antingen spinn- eller gravitationsflödesformat. Centrifugeringsformatet minskar provbehandlingstiden och gör kolonntvätt och eluering effektivare. För gravitationsflödesprocedurer och bindningssteg med utspädda prover när långsam bearbetningstid önskas, kan kolonnförlängare användas för att öka kolonnreservoarkapaciteten. Använd valfri kombination av bearbetningstekniker för att få bästa möjliga kromatografiresultat.
0,8 ml kolonner
  • Maximal volym: 800μ L
  • Rekommenderad hartsvolym: 40 400–μ L
  • Mottagarrör: passar standard mikrocentrifugrör
  • Lock: O-ring skruvlock
  • Vridbar botten
2 ml kolonner
  • Maximal volym: 5 mL (2 mL hartsbädd, 3 mL prov)
  • Rekommenderad hartsvolym: 400μ L 2 –ml
  • Mottagarrör: passar standard 15 mL koniska centrifugrör
  • Lock: skruvlock
  • Vrid av botten och tryck på locket för att återförsluta
5 ml kolonner
  • Maximal volym: 8 mL (5 mL hartsbädd, 3 mL prov)
  • Rekommenderad hartsvolym: 1 5 –mL
  • Mottagarrör: passar standard 15 mL koniska centrifugrör
  • Lock: skruvlock
  • Vrid av botten och tryck på locket för att återförsluta
10 ml kolonner
  • Maximal volym: 22 mL (10 mL hartsbädd, 12 mL prov)
  • Rekommenderad hartsvolym: 2 10 –mL
  • Mottagarrör: passar standard 50 mL koniska centrifugrör
  • Lock: skruvlock
  • Vrid av botten och tryck på locket för att återförsluta
20 ml kolonner
  • Maximal volym: 34 mL (20 mL hartsbädd, 14 mL prov)
  • Rekommenderad hartsvolym: 4 20 –mL
  • Mottagarrör: passar standard 50 mL koniska centrifugrör
  • Lock: skruvlock
  • Vrid av botten och tryck på locket för att återförsluta
Användningsområden
  • Affinitetsrening, affinitetskromatografi
  • Immunutarmning
  • Jonbytarhartser
  • Gelfiltrering, avsaltning, buffertbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 20 mL
Material Polypropen
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Produktlinje Pierce
Kvantitet 25 kolonner
Mål Batchbindning
Typ Centrifugkolonn
Provvolym 14 mL
Formatera Centrifugkolonn
Kolumntyp Centrifugerkolumn
Kapacitet (metrisk) 34 mL
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.