Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Centrifugera kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Pierce Centrifuge Kolumner
Thermo Scientific Pierce centrifugkolonner är praktiska verktyg för hantering av 40μ L till 20 ml av ett affinitetsstöd för rening. Kolumnerna är gjorda av lågproteinbindande polypropen och innehåller ett polyetenfilter (~30-μ m porstorlek) för kompatibilitet med proteinrening.
Tillsätt helt enkelt affinitetshartset till polypropenkolonnen, ta bort den avtvinnade botten och låt hartset packa sig själv. Lägg sedan till ditt prov, låt det binda till stödet och använd en centrifug för att effektivt tvätta bort alla föroreningar och eluera ditt renade protein.
Pierce centrifugkolonner kan användas i antingen spinn- eller gravitationsflödesformat. Centrifugeringsformatet minskar provbehandlingstiden och gör kolonntvätt och eluering effektivare. För gravitationsflödesprocedurer och bindningssteg med utspädda prover när långsam bearbetningstid önskas, kan kolonnförlängare användas för att öka kolonnreservoarkapaciteten. Använd valfri kombination av bearbetningstekniker för att få bästa möjliga kromatografiresultat.
0,8 ml kolonner
- Maximal volym: 800μ L
- Rekommenderad hartsvolym: 40 400–μ L
- Mottagarrör: passar standard mikrocentrifugrör
- Lock: O-ring skruvlock
- Vridbar botten
2 ml kolonner
- Maximal volym: 5 mL (2 mL hartsbädd, 3 mL prov)
- Rekommenderad hartsvolym: 400μ L 2 –ml
- Mottagarrör: passar standard 15 mL koniska centrifugrör
- Lock: skruvlock
- Vrid av botten och tryck på locket för att återförsluta
5 ml kolonner
- Maximal volym: 8 mL (5 mL hartsbädd, 3 mL prov)
- Rekommenderad hartsvolym: 1 5 –mL
- Mottagarrör: passar standard 15 mL koniska centrifugrör
- Lock: skruvlock
- Vrid av botten och tryck på locket för att återförsluta
10 ml kolonner
- Maximal volym: 22 mL (10 mL hartsbädd, 12 mL prov)
- Rekommenderad hartsvolym: 2 10 –mL
- Mottagarrör: passar standard 50 mL koniska centrifugrör
- Lock: skruvlock
- Vrid av botten och tryck på locket för att återförsluta
20 ml kolonner
- Maximal volym: 34 mL (20 mL hartsbädd, 14 mL prov)
- Rekommenderad hartsvolym: 4 20 –mL
- Mottagarrör: passar standard 50 mL koniska centrifugrör
- Lock: skruvlock
- Vrid av botten och tryck på locket för att återförsluta
Användningsområden
- Affinitetsrening, affinitetskromatografi
- Immunutarmning
- Jonbytarhartser
- Gelfiltrering, avsaltning, buffertbyte
Specifications
Specifications
| Sängvolym | 2 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 25 kolonner |
| Typ | Centrifugkolonn |
| Provvolym | 3 mL |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Kolumntyp | Tom kolumn, polyetenfilter |