Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Centrifugera kolonner
Produktkod. 11894131 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
800μ L
2 mL
5 mL
10 mL
Kvantitet:
25 kolonner
4 x 50 kolumner
50 kolumner
Förpackningsstorlek:
50 enheter
Paket med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet unitSize
11894131 800μ L 50 kolumner 50 enheter
11804141 800μ L 4 x 50 kolumner -
10445725 2 mL 25 kolonner Paket med 25
10561284 5 mL 25 kolonner Paket med 25
10220544 10 mL 25 kolonner Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11894131 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89868
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00 SEK
    871.65 SEK / 50 enheter
    Save 218.35 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Packa dessa tomma 0,5 till 10 mL spin-kolonner med agarospärlor för att utföra småskaliga affinitetsreningsmetoder i 15- eller 50 mL koniska mikrocentrifugrör.
Pierce Centrifuge Kolumner
Thermo Scientific Pierce centrifugkolonner är praktiska verktyg för hantering av 40μ L till 20 ml av ett affinitetsstöd för rening. Kolumnerna är gjorda av lågproteinbindande polypropen och innehåller ett polyetenfilter (~30-μ m porstorlek) för kompatibilitet med proteinrening.
Tillsätt helt enkelt affinitetshartset till polypropenkolonnen, ta bort den avtvinnade botten och låt hartset packa sig själv. Lägg sedan till ditt prov, låt det binda till stödet och använd en centrifug för att effektivt tvätta bort alla föroreningar och eluera ditt renade protein.
Pierce centrifugkolonner kan användas i antingen spinn- eller gravitationsflödesformat. Centrifugeringsformatet minskar provbehandlingstiden och gör kolonntvätt och eluering effektivare. För gravitationsflödesprocedurer och bindningssteg med utspädda prover när långsam bearbetningstid önskas, kan kolonnförlängare användas för att öka kolonnreservoarkapaciteten. Använd valfri kombination av bearbetningstekniker för att få bästa möjliga kromatografiresultat.
0,8 ml kolonner
  • Maximal volym: 800μ L
  • Rekommenderad hartsvolym: 40 400–μ L
  • Mottagarrör: passar standard mikrocentrifugrör
  • Lock: O-ring skruvlock
  • Vridbar botten
2 ml kolonner
  • Maximal volym: 5 mL (2 mL hartsbädd, 3 mL prov)
  • Rekommenderad hartsvolym: 400μ L 2 –ml
  • Mottagarrör: passar standard 15 mL koniska centrifugrör
  • Lock: skruvlock
  • Vrid av botten och tryck på locket för att återförsluta
5 ml kolonner
  • Maximal volym: 8 mL (5 mL hartsbädd, 3 mL prov)
  • Rekommenderad hartsvolym: 1 5 –mL
  • Mottagarrör: passar standard 15 mL koniska centrifugrör
  • Lock: skruvlock
  • Vrid av botten och tryck på locket för att återförsluta
10 ml kolonner
  • Maximal volym: 22 mL (10 mL hartsbädd, 12 mL prov)
  • Rekommenderad hartsvolym: 2 10 –mL
  • Mottagarrör: passar standard 50 mL koniska centrifugrör
  • Lock: skruvlock
  • Vrid av botten och tryck på locket för att återförsluta
20 ml kolonner
  • Maximal volym: 34 mL (20 mL hartsbädd, 14 mL prov)
  • Rekommenderad hartsvolym: 4 20 –mL
  • Mottagarrör: passar standard 50 mL koniska centrifugrör
  • Lock: skruvlock
  • Vrid av botten och tryck på locket för att återförsluta
Användningsområden
  • Affinitetsrening, affinitetskromatografi
  • Immunutarmning
  • Jonbytarhartser
  • Gelfiltrering, avsaltning, buffertbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 400μ L
Kapacitet (metrisk) 800μ L
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur
Produktlinje Pierce
Kvantitet 50 kolumner
Typ Centrifugkolonn
Provvolym 800μ L
Formatera Mikrocentrifug, centrifugkolonn
Kolumntyp Tom kolumn, polyetenfilter