Läs mer
Thermo Scientific™ CHAPS Detergent (3-((3-kolamidopropyl) dimetylammonio)-1-propansulfonat)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ CHAPS är ett zwitterjoniskt tvättmedel som är särskilt väl lämpat för att skydda det naturliga tillståndet hos proteiner.
CHAPS är ett sulfobetainderivat av cholsyra. Denna zwitterjoniska detergent är användbar för solubilisering av membranprotein när det är viktigt att bibehålla proteinaktivitet. CHAPS-tvättmedel är lösligt över ett brett pH-område (2 till 12) och tas lätt bort från lösningen genom dialys på grund av deras höga kritiska micellkoncentration (CMC).
Höjdpunkter:
- Mångsidiga zwitterjoniska tvättmedel
- Ge mild men effektiv lysis av odlade däggdjursceller
- Icke denaturerande och inaktiverar i allmänhet inte proteinfunktioner
- Kan avlägsnas från lösningen genom dialys
- Används vanligtvis för isoelektrisk fokusering (IEF) och 2D-elektrofores
Egenskaper för CHAPS tvättmedel:
- Kemiskt namn: 3-[(3-kolamidopropyl)dimetylammonio]-1-propansulfonat
- Molekylvikt: 614,88
- Tvättmedelsklass: Zwitterionisk
- Samlingsnummer: 10
- Micells molekylvikt: 6149
- Kritisk micellkoncentration (CMC): 8 till 10 mM (0,4920 till 0,6150 %, vikt/volym)
- Molnpunkt:≥ 100 °C
- Dialyserbar: Ja
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Detergent |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Form | Pulver |
| Reagenstyp | Tvättmedel (rent) |
| Kvantitet | 100 g |