Läs mer
Thermo Scientific™ CHAPS Detergent (3-((3-kolamidopropyl) dimetylammonio)-1-propansulfonat)
Produktkod. 11851445 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11851445 5 g 5g
11841445 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11851445 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28300
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Icke-denaturerande Zwitterjoniska detergenter som stör ospecifika proteininteraktioner med mindre proteinaggregation än nonjoniska detergenter.
Thermo Scientific™ CHAPS är ett zwitterjoniskt tvättmedel som är särskilt väl lämpat för att skydda det naturliga tillståndet hos proteiner.
CHAPS är ett sulfobetainderivat av cholsyra. Denna zwitterjoniska detergent är användbar för solubilisering av membranprotein när det är viktigt att bibehålla proteinaktivitet. CHAPS-tvättmedel är lösligt över ett brett pH-område (2 till 12) och tas lätt bort från lösningen genom dialys på grund av deras höga kritiska micellkoncentration (CMC).
Höjdpunkter:
  • Mångsidiga zwitterjoniska tvättmedel
  • Ge mild men effektiv lysis av odlade däggdjursceller
  • Icke denaturerande och inaktiverar i allmänhet inte proteinfunktioner
  • Kan avlägsnas från lösningen genom dialys
  • Används vanligtvis för isoelektrisk fokusering (IEF) och 2D-elektrofores
Egenskaper för CHAPS tvättmedel:
  • Kemiskt namn: 3-[(3-kolamidopropyl)dimetylammonio]-1-propansulfonat
  • Molekylvikt: 614,88
  • Tvättmedelsklass: Zwitterionisk
  • Samlingsnummer: 10
  • Micells molekylvikt: 6149
  • Kritisk micellkoncentration (CMC): 8 till 10 mM (0,4920 till 0,6150 %, vikt/volym)
  • Molnpunkt:≥ 100 °C
  • Dialyserbar: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Detergent
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Form Pulver
Reagenstyp Tvättmedel (rent)
Kvantitet 5 g