Läs mer
Thermo Scientific™ Kemiluminescerande nukleinsyradetekteringsmodulsats
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Thermo Scientific™ Pierce Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module är ett komplett system för detektion av biotinmärkta nukleinsyrasonder i olika membranblottingapplikationer.
Höjdpunkter:
Snabb och känslig– uppnå samma hastighet och detektionsnivåer som du har förväntat dig med North2South och LightShift Kit
Mångsidig– kit-protokoll (ingår) är tillämpligt på alla biotinbaserade nukleinsyradetektionssystem: Northerns, Southerns, gelskiften, RPA:er och kolonilyft
Flexibel– kitet innehåller endast de kritiska detektionskomponenterna för de som redan har biotinmärkta prober och en optimerad hybridiseringsmetod utvecklad
Innehåller:
Stabiliserat Streptavidin-HRP-konjugat 1,5 mL, Luminol/Enhancer-lösning 80 mL, stabil peroxidlösning 80 mL, blockerande buffert 500 mL, 4X tvättbuffert 500 mL, substratekvilibreringsbuffert 500 mL
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 800 cm 2 membran (10 mini-gelblottar) • Stabiliserat Streptavidin-HRP, 1,5 ml • Luminol/Enhancer Solution, 80 ml • Stabil peroxidlösning, 80 ml • Blockerande buffert (delnr 89880A), 500 ml • Tvättbuffert (4X), 500 ml • Substrat Equilibration Buffer, 500 ml Förvaras vid 4 °C. |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Formatera | Kit |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Nukleinsyradetekteringsmodulsats |
| Kvantitet | 10 fläckar |