Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Chip-grade Protein A/G Magnetic Beads
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Isolera effektivt kromatinbundet DNA genom immunoutfällning (kromatin IP) för efterföljande kvantifiering med PCR med Thermo Scientific™ Pierce Magnetchipset.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Snabb– erhålla renat DNA som är redo för kvantitativ PCR på cirka 8 timmar
Effektiv och reproducerbar– mikrokock-nukleasnedbrytning och nukleär lysering är mycket optimerade
Känslig– få resultat med så få som 10 000 celler (1 x 10 4 )
Låg bakgrund– Pierce Protein A/G magnetiska pärlor blockeras i ett icke-DNA-innehållande reagens för att minimera bakgrunden
Komplett– optimerade positiva kontrollreagenser ingår: RNA-polymeras II-antikropp och GAPDH-promotor PCR-primrar
Innehåller:
Satsen innehåller reagenser för kromatinberedning, IP, DNA-rening och positiva kontroller (antikroppar och primers)
Krävs
In vivo tvärbindare (som formaldehyd), ultraljudsapparat med mikrospets (som t.ex. Misonix™ Sonicator 3000), ChIP-kvalificerad antikropp av val, PCR-primers för DNA-sekvens av intresse, PCR-mastermix (innehållande ett färgämne som t.ex. SYBR™ Grönt, om qPCR önskas), och ett qPCR-instrument
Rekommenderas för:
- Bestäm platser för specifika protein-DNA-interaktioner på genomiskt DNA genom PCR eller ChIP-Seq
- Övervaka effekterna av histonmodifieringar eller kemiska medel på DNA-bindning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Pierce ChIP-grade Protein A/G Magnetic Beads |
| Innehåll och lagring | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area. |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 5 mL |
| Mål | Antibody |
| Typ | Magnetic Bead (ChIP grade) |
| Ligandtyp | Protein A/G |
| Tillräckligt för | Approx. 250 Assays |