Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Tillbehörspaket för kromatografikassetter
Produktkod. 10782335 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 pack
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10782335
Brand: Thermo Scientific™ 89971
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillbehörspaket med kapsyler och adaptrar för att passa 1mL och 5mL patroner med avsaltnings- eller affinitetshartser för manuell eller automatiserad vätskekromatografiutrustning.
Thermo Scientific™ Pierce Kromatografikassetter är bekväma, pålitliga, färdiga att använda, förpackade 1 ml och 5 ml kolonner av provförberedande och affinitetsrenande hartser för manuell eller automatiserad vätskekromatografi.
Patronkopplingarna är kompatibla med de populära automatiserade vätskekromatografisystemen eller för manuell sprutbehandling. Patronerna fästs direkt på AKTA™ eller FPLC System utan extra kontakter. Patroner kan användas individuellt eller kopplas i serie för att få ännu högre kolonnkapacitet. Varje produkt som levereras i formatet Pierce Chromatography Cartridge inkluderar ett tillbehörspaket som enkelt anpassar patroner för användning med Luer-Lok™ Sprutkopplingar eller slangar. Patronerna ger snabba, enkla och reproducerbara kromatografiska separationer och kan regenereras för flera användningsområden.
Höjdpunkter:
  • Två storlekar– 1mL och 5mL, bekvämt för typiska forskningsvågar
  • Kompatibel– beslag möjliggör anslutning till populära LC-system eller en standardspruta
  • Mångsidig– användas enskilt eller seriekopplat för att uppfylla olika kapacitetskrav
  • Validerad– tillgängliga patroner har testats för att säkerställa prestanda i formatet
  • Återanvändbar– tillbehörspaketet innehåller lock för bekväm förvaring mellan användningarna
  • Ekonomisk– jämförbar prestanda till lägre kostnad än andra kommersiellt tillgängliga patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Chromatography Cartridge Accessory
Produktlinje Pierce
Innehåll och lagring Sufficient For: Attaching and replacing fittings for products supplied in Pierce Chromatography Cartridges
• Bottom plug, 1
• Cap, 1
• Luer-Lok Adapter, 1
• Tube Fitting, 1
Kvantitet 1 pack