Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Classic Magnetic IP/Co-IP Kit
Produktkod. 11854554 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
40 reactions kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 11854554
Brand: Thermo Scientific™ 88804
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Immunfälla enkelt målproteinkomplex genom magnetisk separation med högkvalitativa Protein A/G magnetiska pärlor och optimerade buffertar.
De Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Magnetic IP/Co-IP Kit möjliggör högeffektiv och effektiv antigenimmunoutfällning (IP) och samimmunoutfällning (co-IP) med mindre än 10 μg antikropp och en magnetisk separator.
Detta immunutfällningskit använder hög kvalitet Thermo Scientific Pierce Protein A/G Magnetic Beads och optimerade buffertar och flexibelt protokoll för att åstadkomma högavkastande IP eller co-IP med manuella eller automatiserade verktyg för magnetisk separation. Den optimerade lysis/tvättbufferten optimerar utbytet och effektiv bindning av antikropp-antigen och co-IP-interaktioner. Den relativt milda elueringsbufferten med lågt pH dissocierar det bundna immunkomplexet från protein A/G. Alternativt ger den medföljande Lane Marker Sample Buffer snabb, denaturerande eluering för direkt SDS-PAGE-analys av IP-produkter.
Höjdpunkter:
  • Kompatibel– magnetiska pärlor baserade på Protein A/G rekombinant protein säkerställer kompatibilitet med de flesta primära antikroppar, oavsett om det är från mus eller kanin
  • Snabb– immunoprecipitera på så få som 30 minuter för att minska bakgrunden och förbättra infångningen av övergående proteinkomplex
  • Rena– immobilisera din antikropp för att förhindra kontaminering av ditt eluat
  • Resistent– ingen urlakning av protein A/G i närvaro av rengöringsmedel, låga pH-buffertar eller vanliga masspektrometrilösningsmedel
  • Effektiv– immunfälla med hälften av den rekommenderade volymen av magnetiska partiklar jämfört med andra magnetiska pärlor
  • Bekväm– det omfattande Co-IP-kitet innehåller de magnetiska pärlorna och alla nödvändiga buffertar för att slutföra immunoutfällningsexperiment
Innehåller:
Pierce Protein A/G Magnetic Beads, lys/tvättbuffert, elueringsbuffert, neutraliseringsbuffert och provladdningsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Formulering Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Innehåll och lagring Sufficient For: 40 IP reactions using 25 μL of beads
• Pierce Protein A/G Magnetic Beads, 1 mL
• Pierce IP Lysis/Wash Buffer, 2 x 50 mL
• Lane Marker Sample Buffer (5X), 5 mL
• Elution Buffer, 5 mL
• Neutralization Buffer, 0.5 mL
Store at 4°C.
Analysera Affinity Purification
För användning med (utrustning) KingFisher™ Flex, Magnetic Stand
Produktlinje Pierce™
Kvantitet 40 reactions kit
För användning med (applikation) Immunoprecipitation (IP)
Mål Not Target-Specific
Typ Immunoprecipitation/Co-Immunoprecipitation Kit
Tillräckligt för 40 Reactions
Formatera Kit
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Classic Magnetic IP/Co-IP Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium chloride