Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Klar mjölkblockerande buffert (10X)
Produktkod. 13494209 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
13494209 100 ml
1 options
Produktkod. 13494209 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 SEK
    1765.65 SEK / 100ml
    Save 174.35 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Pierce Clear Milk Blocking Buffer är en lång hållbarhet, högpresterande ersättning för hemgjorda mjölkblockerande buffertar i Western blotting-applikationer.
Thermo Scientific™ Pierce Clear Milk Blocking Buffer är en lång hållbarhet, högpresterande ersättning för hemgjorda mjölkblockerande buffertar i Western blotting-applikationer.
Ytterligare information och onlinebeställning
De Thermo Scientific Pierce Clear Milk Blocking Buffer (10X) är en patentskyddad förformulerad mjölklösning för att blockera överskott av ospecifika bindningsställen, minska bakgrunden i Western blotting-applikationer och späda ut antikroppar när den används med nitrocellulosa- och PVDF-membran. Pierce Clear Milk Blocking Buffer (10X) ger lägre bakgrund, ökad känslighet, förlängd hållbarhet och reproducerbara resultat jämfört med hemmagjorda buffertar baserade på löst fettfri torrmjölk.
Höjdpunkter:
  • Utmärkt stabilitet– stabil i 1 år lagrad vid 4 °C, till skillnad från vanliga hemmagjorda mjölkbuffertar
  • Bekväm– koncentrerad formulering sparar lagringsutrymme och kan lätt spädas ut för att erhålla optimala blockeringsresultat för specifika applikationer
  • Lätt att använda– ingen väntan på att mjölkpulver ska lösas upp med denna färdiga att –späda –ut lösningen
  • Populär– fettfri mjölk har använts i många år i en mängd olika proteinmetoder, även om den inte rekommenderas för avidinbaserade tekniker eftersom den innehåller en del endogent biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blockerande buffert
Koncentration 10X
För användning med (applikation) Västlig blot
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml