Läs mer
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce CN/DAB Substrate Kit innehåller substrat- och peroxidlösningar för kombinerad kloronaftol- och diaminobensidinbaserad detektion av pepparrotsperoxidas-aktivitet (HRP) i blotting- och vävnadsfärgningsmetoder.
Höjdpunkter:
HRP-substrat– för detektion av pepparrotsperoxidasaktivitet på fasta medier via den kombinerade verkan av CN (4-klor-1-naftol) och DAB (3,3'-diaminobensidintetrahydroklorid)
Kromogen– ingen speciell utrustning behövs för visualisering; ger intensiva svarta band som är lätta att fotografera
Lätt att använda kit– substratstamlösning och stabil peroxidsubstratbuffert innebär att det inte finns några torra pulver att mäta och lösa upp
Stabil– förvaras kylt vid °4 C i minst ett år
Innehåller:
10X lösning av CN/DAB och Pierce Stable Peroxide Substrate Buffer
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Substrat |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 275 ml |
| Konjugera | HRP |
| Substrat | Pepparrotsperoxidas |
| Reaktivitet | Pepparrotsperoxidas |
| Tillräckligt för | 25 användningsområden på 10 ml vardera |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 25 användningar på 10 ml vardera • CN/DAB (10X), 25 ml • Stabil peroxidbuffert, 250 mL Förvaras vid 4 °C. |
Safety and Handling
- CN/DAB Substrate Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol