Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Co-Immunoprecipitation Kit tillhandahåller alla komponenter som behövs för att utföra ett korrekt kontrollerat co-IP-experiment och erhålla renade produkter utan antikroppskontamination.
Höjdpunkter:
Fungerar för alla renade antikroppar– utföra co-immunoprecipitationsexperiment med användning av vilken renad antikropp som helst oavsett art eller Ig-klass (kyckling-IgY, humant IgE, mus-IgG1, IgM, etc.); inget beroende av protein A och protein G affinitetsbindning
Ingen antikroppsinterferens– kovalent bindningsmetod och icke-reducerande elueringssystem ger rena co-IP-produkter utan kontaminering av IP-antikroppen
Återanvändbara antikroppspärlor– kovalent antikroppsimmobilisering gör att beredd IP-harts kan återanvändas och ger potentiella besparingar av kostsamma antikroppar
Komplett kit– alla reagenser för antikroppsimmobilisering och många IP-experiment, inklusive bindnings- och tvättbuffertar, elueringsbuffert och bekväma mikrocentrifugspinkolonner för att göra hartsmanipulationer enklare och effektivare
Kontrollpärlor ingår– oderivatiserade agarospärlor tillhandahållna för användning som negativ kontroll för ospecifik bindning
Mångsidig– co-IP-metoden är kompatibel med vilken fysiologisk (icke-denaturerande) proteinprovbuffert som helst som är kompatibel med det specifika antikropp-antigen- och proteininteraktionskomplexet
Innehåller:
AminoLink Plus kopplingsharts, kopplingsbuffert, släckningsbuffert, tvättlösning, natriumcyanoborhydridlösning, IP-lys/tvättbuffert, konditioneringsbuffert, Tris-buffrad saltlösning, elueringsbuffert, provbuffert för körfältsmarkörer, kontrollagarosharts, spinnkolonner och uppsamlingsrör
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: Förbereda och utföra 50 co-IP-reaktioner, var och en med 25μ L harts • AminoLink Plus kopplingsharts, 2 mL • Kopplingsbuffert (20X), 25 ml • Natriumcyanoborhydridlösning (5M), 0,5 ml • Släckningsbuffert, 50 ml • Tvättlösning, 60 ml • IP-lys/tvättbuffert, 2 x 50 ml • Modifierad Dulbeccos PBS (20X), 25 ml • Konditioneringsbuffert (100X), 5 ml • Elueringsbuffert, 50 ml • Lane Marker Sample Buffer (5X), 5 mL • Pierce Spin Columns, Skruvlock, 50 kolumner • Mikrocentrifuguppsamlingsrör, 2 mL, 100 rör • Mikrocentrifuguppsamlingsrör, 1,5 ml, 50 rör • Pierce Control Agarose Resin, 2 mL Förvaras vid 4 °C. |
| Analysera | Affinitetsrening |
| För användning med (utrustning) | Mikrocentrifug |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 50 reaktioner kit |
| För användning med (applikation) | Immunfällning (IP) |
| Mål | Inte målspecifik |
| Typ | Immunoprecipitation/Co-Immunoprecipitation Kit |
| Tillräckligt för | 50 reaktioner |
| Formatera | Kit |
Säkerhet och hantering
- Pierce Co-Immunoprecipitation Kit
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P235-Förvaras svalt.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, sodiumcyanotrihydroborate, sodium hydroxide, trometamol, sodiumchloride, Nonidet P