Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Coated Plate IP Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Coated Plate IP-kit gör det möjligt att utföra immunoutfällningsexperiment i mikroplattor med 96 brunnar.
Höjdpunkter:
- Färdiga, högkvalitativa belagda plattor ger hög kapacitet och konsistens
- Ta emot antikroppar och provvolymer jämförbara med rörbaserade metoder
- Återskapa enkelt immunutfällda prover för nedströmsanalys
- Belagda plattor är 96-brunnars stripplattor, lämpliga för experiment som endast kräver en delplatta
- Inkludera enkla instruktioner, inklusive detaljerad förklaring av lämpliga kontroller
- Två kit tillgängliga, lämpliga för de vanligaste antikroppstyperna (mus-, kanin-, human- och get-IgG-underklasser) eller någon biotinylerad antikropp eller betesprotein
Fördelar med plattformatet:
- Bäst lämpad för att samtidigt bearbeta flera prover och deras kontrollförhållanden
- Ger snabbare, enklare och mer noggrann tvätt än med traditionella tub/harts IP-metoder
- Använder välbekanta och bekväma ELISA verktyg (flerkanalspipetter och platttvätt)
- Inga, inga rör att öppna och stänga, och ingen centrifugering krävs
Protein A/G Kit (artikelnr 45350)
- Binder alla humana IgG-subklasser; humant IgM, IgA (svagt) och IgE; och alla mus-IgG-underklasser
- Erbjuder ökad bindning för mus monoklonala antikroppar jämfört med Protein A eller Protein G enbart
- Fri från pH-beroende vid bindning av IgG, vilket ger mer flexibla bindningsförhållanden
Streptavidinsats (delnr. 45360)
- Används i kombination med biotinylerade antikroppar, vilket resulterar i IP- och co-IP-preparat fria från interfererande antikroppsfragment
- Innehåller biotinblockerande buffert för att minimera endogen biotinbindning
Innehåller:
Belagda 96-brunnars stripplattor, obelagda 96-brunnars stripplattor, PBS-paket, tvättmedelslösning, elueringsbuffert, neutraliseringsbuffert och tätningstejp
Rekommenderas för:
Snabb, problemfri immunoutfällning av flera prover och deras kontroller; Immunfällning när plattbaserade verktyg och tekniker föredras
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 plates |
| Beskrivning | Pierce Protein A/G Coated Plate IP Kit |
| Innehåll och lagring | Sufficient For: Assaying 48 samples with controls or 192 total IP reactions • Protein A/G Coated 96-well Strip Plates, 2 plates • Uncoated 96-well Strip Plate (white), 2 plates • PBS Pack (makes 500 mL), 1 pack • Surfact-Amps X-100 Detergent Solution, 6 x 10 mL • Elution Buffer (pH 2.8), 50 mL • Neutralization Buffer, 12 mL • Sealing Tape for 96-well Plates, 18 sheets Store at 4°C. |
| Analysera | Affinity Purification |
| För användning med (utrustning) | Microplate Mixer |
| Produktlinje | Pierce™ |
| Kvantitet | 2 plate kit |
| För användning med (applikation) | Immunoprecipitation (IP) |
| Mål | Not Target-Specific |
| Typ | Immunoprecipitation/Co-Immunoprecipitation Kit |
| Visa mer |