Läs mer
Thermo Scientific™ Compat-Able™ Bradford Plus Protein Assay Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Compat-Able Protein Assay Preparation Set eliminerar störande ämnen från proteinanalysprover för att göra dem kompatibla med BCA och Bradford-analyser.
Höjdpunkter:
Eliminera inkompatibiliteter– tar bort nästan alla ämnen som stör kolorimetriska proteinanalyser: salter, tvättmedel, denatureringsmedel, reduktionsmedel och till och med IEF-provbuffert
Enkelt och snabbt– förbered prover på mindre än 10 minuter med fyra enkla steg
Bekväm– reagensset är lättare att använda än hemmagjorda TCA eller acetonfällningsreagenser, vilket ger mer konsekventa resultat
Skalbar– mikrocentrifugmetoden kan lätt skalas till större centrifugrörsvolymer för speciella behov
Validerad– testas och erbjuds tillsammans med BCA och Coomassie Plus Protein Assay Kit; protokollet integrerar kontroll- och normaliseringsprocedurer
Innehåller:
Setet innehåller två reagenser på flaska (reagens 1 och reagens 2); Kompletta kit innehåller reagensset plus komponenter för respektive proteinanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: Behandla upp till 500 proteinanalysprover och utföra 630 röranalyser eller 3160 mikroplattanalyser • Compat-Able Reagens 1, 250 ml • Compat-Able Reagens 2, 250 ml • Pierce Coomassie Plus analysreagens, 950 ml • Albumin standardampuller, 2 mg/ml, 10 x 1 ml |
| Beskrivning | Compat-Able Coomassie Plus Protein Assay Kit |
| Analysera | Bradford Assay |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | Compat-Able |
| Produkttyp | Proteinkvantifieringsanalys |
| Specificitet | Inte målspecifik |
| Tillräckligt för | 630 röranalyser eller 3160 mikroplattanalyser |
| För användning med (applikation) | Absorbans, lösningsbaserad detektion, eliminering av inkompatibilitet |
| För användning med (utrustning) | Spektrofotometer, mikroplattläsare |
| Visa mer |