Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Glycoprotein Isolation Kit, WGA
Produktkod. 10290154 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
Kit med 10 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10290154 Kit med 10 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10290154 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89805
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rena glykoproteiner från serum och cellysat med affinitetshartser eller kit med concanavilin A (ConA) eller vetegroddargglutinin (WGA) lektiner.
Thermo Scientific™ Pierce Glykoproteinisoleringskit använder ConA- och WGA-lektinaffinitetshartser och optimerade buffertar för att effektivt isolera glykoproteiner från serum, vävnad och odlade cellysat, vilket möjliggör nedströmsanalys.
Dessa två kit använder lektiner concanavilin A (ConA) respektive vetegroddargglutinin (WGA), som ligander för att binda specifika klasser av glykoproteiner från komplexa proteinprover. ConA-lektin känner igen alfa-kopplad mannos och terminala glukosrester, medan WGA-lektin binder selektivt till N- acetylglukosamingrupper (GlcNAc) och till sialinsyra. Satsen inkluderar ConA eller WGA pärlformigt agarosharts, optimerade bindnings-/tvätt- och elueringsbuffertar och lättanvända mikrocentrifugspinkolonner. Kiten har använts för att framgångsrikt isolera glykoproteiner från serum såväl som HeLa och CHO cellysater på cirka 50 minuter.
Glykosylering är en posttranslationell modifiering som spelar en viktig roll i biologiska funktioner, inklusive immunreglering, inflammation, cell-till-cell-adhesion och cellsignalering. Asparagin (N-kopplad) och serin/treoninrester (O-kopplad) glykosyleras under passage genom det endoplasmatiska retikulum och golgi-apparaten i eukaryota och prokaryota (dvs Archaea och Eubacteria) system. Glykokonjugat är viktiga för immunreglering, inflammation, cell-till-cell-adhesion och kontakthämning, cellsignalering, skydd mot proteolytisk nedbrytning och andra biologiska processer.
Höjdpunkter:
  • Hög återhämtning– motsvarande eller större glykoproteinåtervinning än andra leverantörers kit och lektinhartser
  • Snabb– glykoproteinrening på mindre än en timme
  • Mångsidig– isolera glykoproteiner från olika provtyper; t.ex. humant serum och cellysat
  • Robust– lektin läcker inte från harts vid bearbetning av prov
  • Bekväm– kompletta kit inkluderar lektinhartser och spinnkolonner med alla nödvändiga reagenser
  • Kompatibel med Bradford-baserade proteinanalyser– dialys eller proteinfällning av återvunna glykoproteiner krävs inte före proteinanalysen
Innehåller:
ConA eller WGA pärlformigt agarosharts (1,1 ml), bindnings-/tvättbuffert, elueringsbuffert och mikrocentrifugspinkolonner och tillbehör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce Glycoprotein Isolation Kit, WGA
Innehåll och lagring Tillräckligt för: Isolering av glykoproteiner med stark affinitet för WGA från 10 prover på upp till 640μ L (1 till 1,5 mg totalt protein) vardera
• WGA lektinharts, 1,1 ml
• Bindnings-/tvättbuffert (5X), 6,5 ml
• Elueringsbuffert, 5 ml
• Snurra kolumner, 10 kolumner
• Uppsamlingsrör, 20 rör Förvaras
vid 4 °C.
Produktlinje Pierce
Kvantitet Kit med 10 reaktioner
Mål Glykoprotein
Typ Glykoproteinisoleringssats
Stationär fas Lektin
Tillräckligt för 10 reaktioner
Formatera Sats, mikrocentrifug, centrifugkolonn
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts