Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Koncentrerade buffertlager (10X och 20X)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Vårt sortiment av Pierce Concentrated Buffer Stock-lösningar är redo att användas utan att behöva väga och lösa upp torra ingredienser eller justera pH med koncentrerad syra eller bas. Späd helt enkelt ut den flytande fonden med rent vatten och fortsätt med ditt experiment.
Fördelarna med att använda Pierce Concentrated Buffer-lager inkluderar:
- Bekvämt—, ingen vägning, ingen pH-justering, inget behov av att fylla på enskilda komponenter
- Förbättrad noggrannhet—, färdig formel, lätt att späda ut utan att väga kemiska komponenter
- Konsekvent kvalitet—– vår kvalitetskontroll säkerställer att varje förberedelse ger samma, konsekventa buffert
20X PBS Tween-20 kan användas för att förbereda PBS-Tween (PBS-T) tvättbuffertar för ELISA västerländska och andra immunoassays, samt blockeringsbuffert för plattbaserade analyser. När den späds ut till 1 gång med vatten ger 20 gånger PBS Tween-20 10 mM natriumfosfat, 0,15 M NaCl, 0,05% Tween™ 20-buffert vid pH 7,5.
20X TBS Tween-20 (Tris-buffrad saltlösning med Tween™ 20 tvättmedel) kan användas för att tillverka TBS-Tween (TBS-T) tvättbuffertar eller blockerande buffertutspädningsmedel för tillämpningar som ELISA western blotting och andra immunoassays. När den späds ut 20 gånger i vatten är en TBS Tween-20-buffert med 25 mM Tris, 0,15 M NaCl, 0,05% Tween-20 vid pH 7,5 redo att användas.
20X Tris-Buffered Saline (TBS) är en standardlösning för att tillverka Tris-NaCl-buffert för användning som tvättbuffert och antikroppsspädning för ELISA, western blotting och andra immunoassays. 20X Tris buffrad saltlösning (TBS) ger 25 mM Tris, 0,15 M NaCl med pH 7,2 till 7,5 när det späds ut till 1X med vatten.
20X fosfa-buffrad saltlösning (PBS) är idealisk för att framställa PBS-buffertar för användning vid korslänkning, biotinylering och fluorescerande märkningsreaktioner som kräver en aminfri buffert. När lösningen späds ut 20 gånger i vatten ger den 10 mM natriumfosfat, 0,15 M NaCl vid pH 7,5.
10X Tris-Glycine-SDS Buffer ger 0,025 M Tris, 0,192M glycin, 0,1 % natriumdodecylsulfat (SDS) vid pH 8,5 när det späds ut till 1X med vatten.
20X Borate Buffer är idealisk för att framställa natriumboratbuffertlösningar för användning i proteinmodifieringsprocedurer som kräver aminfri buffert vid ett alkaliskt pH. 20X boratbuffert ger 50 mM borat vid pH 8,8 när det späds ut till 1X med vatten.
20X Modified Dulbeccos PBS används för att framställa fysiologiska Na- och K-fosfatbuffrade saltlösningar (D-PBS) som används för washbuffers och antikroppsutspädningsmedel i immunoassays som ELISA Western blot. 20X modifierad Dulbeccos PBS ger 8 mM natriumfosfat, 2 mM kaliumfosfat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl, pH 7,4 när det späds ut till 1X med vatten.
10X Tris-Glycine Buffer är en platsbesparande lagerlösning som är idealisk för snabb framställning av standard Tris-glycin (pH 8,5) transferbuffer som används för western blotting med Trisglycin-gelelektrofores. När lösningen späds ut 10 gånger i vatten eller 20 % metanol ger den 0,025 M Tris, 0,192 M glycin vid pH 8,5.
10X TBE buffertlösning är idealisk för gjutning och förberedelse av Tris-borate-EDTA (TBE) löpande buffert som används för agaros- och polyakrylamidgelelektrofores av nukleinsyror. När den späds ut till 1X innehåller TBE-bufferten 0,089 M Tris, 0,089 M borat och 2 mM EDTA med pH 8,2 till 8,4.
20X Modified Dulbeccos PBS Tween-20 kommer att tillverka fysiologiska natrium- och kaliumfosfat buffrade saltlösning (D-PBS) som ska användas som tvättbuffert för ELISA västerländska och andra immunoassays eller som utspädnings- eller blockeringsbuffert för plattbaserade analyser. 20X Modified Dulbeccos PBS Tween-20 (D-PBS-T) producerar 8 mM natriumfosfat, 2 mM kaliumfosfat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl, 0,05 % Tween™ 20 vid pH 7,4 när det späds ut till 1X med vatten.
20X TAE Buffer är en platsbesparande stocklösning som är idealisk för gjutning och framställning av Tris-acetat EDTA (TAE) löpningsbuffert för agarosegelelektrofores av nukleinsyror. När den späds ut till 1X med vatten är en buffert på 0,04 M Tris, 0,04 M acetat och 1 mM EDTA vid pH 8,2 till 8,4 redo att användas.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | TBS Tween 20 buffert |
| Koncentration | 20X |
| pH | 7.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce, Tween |
| Kvantitet | 500 ml |
Safety and Handling
- Pierce 20X TBS Tween 20 Buffer
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Tris (hydroxymethyl)aminomethane