Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Konjugatreningskit
Produktkod. 10519103 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10519103 1 Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10519103 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 44920
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Rena försiktigt enzymkonjugerade antikroppar från oreagerat pepparrotsperoxidas (HRP) eller alkaliskt fosfatas (AP ) efter märkning.
Thermo Scientific™ Pierce Conjugate Purification Kit är ett unikt affinitetskromatografisystem för rening av pepparrotsperoxidas (HRP) eller alkaliskt fosfatas (AP ) konjugerade antikroppar från oreagerat enzym efter märkning.
Metallkelatliganden på kolonnen binder enzymkonjugaten samtidigt som det låter fritt enzym passera igenom.
Höjdpunkter:
  • Minskad bakgrund för blotting och ELISA
  • Färre tvättar behövs för att ta bort bakgrund
  • Ökad känslighet hos analyssystemet med mer aktivt reagens
  • Förbättrat signal:brusförhållande för konjugat
Innehåller:
Immobiliserad iminodiättiksyra 1x 2 ml kolonn, polyakrylamidavsaltningskolonn 1x 10mL kolonn, FreeZyme Column Activator Buffer 25mL, FreeZyme Elution Buffer 35mL, BupH™ Tris buffrad saltlösningspaket två vardera, BupH Fosfatbuffrad saltlösning Förpackning en vardera, aktivitetskonserveringslösning 1mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Konjugatreningskit
Kvantitet 1 Kit
Tillräckligt för 10 reningar, var och en på 0,5 till 50 mg enzymkonjugerad antikropp
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 10 reningar, var och en med 0,5 till 50 mg enzymkonjugerad antikropp
  • IDA agaroskolonn, 2 ml, 1 kolonn
  • Avsaltningskolonn av polyakrylamid, 10 ml, 1 kolonn
  • Kolonnaktivatorbuffert, 25 ml
  • Elueringsbuffert, 35 ml
  • TBS Förpackningar (vardera ger 500 ml), 2 förpackningar
  • PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning
  • Aktivitetskonserveringslösning, 1 mL Förvara
    kit vid 4 °C.
  • Märkning Skala 0,5 till 3 mg
    Produktlinje Pierce
    Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)
    Märkningsmål IgG