Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Kontroll Agarose Resin
Produktkod. 10351544 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10351544 10 mL Varje
1 options
Produktkod. 10351544 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26150
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Omodifierat pärlpärlt agarosharts för förrensning av proteinimmunutfällningsprover för att minska bakgrundssignaler och ospecifik bindning i IP-analyser.
Thermo Scientific™ harts är effektivt för att utarma proteiner och andra provkomponenter som binder till agaros ospecifikt, vilket minskar bakgrundssignalen i IP-reaktioner
När de används som en negativ kontroll möjliggör dessa pärlor att särskilja specifika och ospecifika bindningsinteraktioner.
Höjdpunkter:
  • Tvärbunden 4% pärlformad agaros (CL4B) är samma basstöd som används i olika Thermo Scientific Pierce IP- och co-IP-kit, omodifierade och oaktiverade
  • 10 ml förpackningsstorlek är mer lämplig för experimentella behov
  • Levereras som en 50 % slurry i 20 % etanol (pipettering av 1 mL slurry ger 0,5 mL sedimenterat harts): tvätta i buffert och pärlorna är redo att användas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 2–8°C.
Form Liquid Suspension
Produktlinje Pierce
Kvantitet 10 mL
Typ Resin
Formatera Bottle
Kolumntyp Agarose Resin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Control Agarose Resin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol