Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Kontrollerat Protein-Protein Crosslinking Kit
Produktkod. 10495135 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Reaktion
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10495135 1 Reaktion 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10495135 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23456
Kemiskt konjugera två renade proteiner (antikroppar, enzymer, bärare, etc.) med användning av sulfo-SMCC tvärbindare, ett komplett kit med modifieringsreagenser och buffertar.
Thermo Scientific™ Pierce Controlled Protein-Protein Crosslinking Kit innehåller viktiga tvärbindare, modifieringsreagens och buffertar för att konjugera antikroppar, enzymer och andra renade proteiner som behövs som prober.
Kitet tillhandahåller Sulfo-SMCC tvärbindare för amin-till-sulfhydryl-konjugering och SATA-modifieringsreagens för specifik sulfhydryl-addition. Tvärbindningsstrategin tillåter två renade proteiner, såsom en antikropp och ett reporterenzym, att konjugeras på ett tvåstegs, kontrollerat sätt. Kompletterande komponenter, buffertar och kolumner ingår också för att stödja framgångsrikt skapande av ett användbart konjugat via något av flera specifika protokoll.
Höjdpunkter:
  • Sulfo-SMCC– högkvalitativ tvärbindare konjugerar primära aminer av protein 1 till sulfhydrylgrupper av protein 2
  • SATA eller 2-MEA– modifieringsreagenser ger två alternativ för att göra sulfhydrylgrupper tillgängliga på protein 2 (vanligtvis en antikropp)
  • Ellmans reagens– ger ett medel för att övervaka och bedöma effektiviteten av den slutliga reaktionen
  • Komplett– inkluderar kritiska reagenser samt buffertar, avsaltningskolonner och kompletterande modifieringsreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning Kontrollerat Protein-Protein Crosslinking Kit
Molekylvikt (g/mol) 436.37
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 11,6 Å
Innehåll och lagring Tillräckligt för: En konjugation med två renade proteiner (upp till 5 mg vardera)
• Sulfo-SMCC tvärbindningsmedel, 2 mg
• Aktiverings-/konjugeringsbuffert (10X), 20 ml
• PBS-förpackningar (vardera ger 500 ml), 2 förpackningar
• 2-merkaptoetylamin-HCl, 6 mg
• Immobiliserat reduktionsmedel, 0,2 ml
• SATA, 2 mg
• Dimetylformamid (DMF), 1 ml
• Hydroxylamin-HCl, 5 mg
• Dextran avsaltningskolonn, 2 x 10 ml
• Kolumnförlängare, 2 st.
• Cystein-HCl, 20 mg
• Ellman's Reagent, 2 mg
Förvaras vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, Sulfo-NHS Ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Sats
Kvantitet 1 Reaktion
Löslighet Vatten
Formatera Kit
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare