Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Bradford Protein Assay Kit
Produktkod. 10270014 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
950 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10270014 950 mL 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10270014 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23200
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Brun-till-lila (A595nm), färdig att använda, klassisk reduktionsmedelskompatibel analysreagens för att mäta total proteinkoncentration kontra proteinstandard.
Mät proteinkoncentrationen med en stabil formulering av det ursprungliga Bradford-reagenset som beskrivs i litteraturen med Thermo Scientific™ Pierce Coomassie Protein Assay Kit.
Pierce Coomassie Protein Assay Kit är en färdig formulering av det populära analysreagensen som ursprungligen beskrevs av Bradford 1976. När det blandas med en proteinlösning ändrar det sura Coomassie-färgämnet färg från brunt till blått i proportion till mängden protein i provet. Proteinbestämningar görs genom jämförelse med färgsvaret i proteinassaystandarder, vanligtvis framställda som en serie kända utspädningar av bovint serumalbumin (BSA) eller bovint gammaglobulin (BGG). Kitet innehåller Coomassie Protein Assay Reagens och ett paket med Albumin Standard Ampuller. Den enkla proceduren kan anpassas till nästan alla volymskalor, inklusive provrör, kuvetter och mikroplattor.
Höjdpunkter:
  • Bradfords reagensstabila –, färdiga kit av den klassiska Bradford-analysreagensen
  • Kolorimetrisk – mätning med en standard spektrofotometer eller plattläsare (595 nm)
  • Enkel reagens – är lättanvänd att använda; ingen fungerande reagensberedning krävs
  • Snabb, – nästan omedelbar färgframkallning; lägg till, blanda och läs resultat
  • Broad range – detekterar proteinkoncentration i intervallet 1 till 1500 μg/ml
  • Flexibla – mikroplatt- och cuvetteprotokoll som medföljer instruktionerna och är anpassningsbara till flera målområden
Innehåller:
Coomassie Proteinanalysreagens och 10 ampuller av Albuminstandard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för:
  • 630 röranalyser eller 3800 mikroplattanalyser
  • Pierce Bradford analysreagens, 950 ml
  • Albumin Standard ampuller, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Förvara Bradford Protein Assay Reagent vid 4 °C. Förvara oöppnade Albumin Standard-ampuller i rumstemperatur.
Analysera Bradford Assay
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifik
Tillräckligt för 630 röranalyser eller 3800 mikroplattanalyser
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 950 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Coomassie (Bradford) Protein Assay Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, methanol