Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Coomassie Strålande blå färgämnen
Produktkod. 11886744 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Etikett eller färgämne:
Coomassie Brilliant Blue G-250
Coomassie Brilliant Blue R-250
Förpackningsstorlek:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Etikett eller färgämne Förpackningsstorlek
11886744 Coomassie Brilliant Blue G-250 50g
11876744 Coomassie Brilliant Blue R-250 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11886744 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20279
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Pierce Coomassie Brilliant Blue-färgämnen är sammansatta av en av de vanligaste formerna av coomassie-färgämne, som är en nyckelkomponent i olika kolorimetriska proteingelfärger.
Thermo Scientific Pierce Coomassie Brilliant Blue-färger består av en av de vanligaste formerna av coomassie-färg, som är en nyckelkomponent i olika kolorimetriska proteingelfärgningar. Coomassie R-250- och G-250-färgämnen är två kemiska former av en disulfonerad triphenylmetanförening som ofta används som grund för färgningar för detektion av proteiner i gelelektrofores och Bradford-typ assay-reagenser för proteinkvantifiering. R-250 (rödtonad) formen saknar två metylgrupper som finns i G-250 (gröntonad) formen, som också kallas kolloidal koomassiefärg.
Coomassie R-250- och G-250-färgämnen är två kemiska former av en disulfonerad triphenylmetanförening som ofta används som grund för färgningar för detektion av proteiner i gelelektrofores och Bradford-typ assay-reagenser för proteinkvantifiering. R-250 (rödtonad) formen saknar två metylgrupper som finns i G-250 (gröntonad) formen, som också kallas kolloidal koomassiefärg.
Vanligtvis formuleras coomassie-gelfärgningar och proteinanalysreagenser som mycket sura lösningar i 25 till 50 % metanol. Under sura förhållanden binder färgämnet till proteiner främst genom basiska aminosyror (främst arginin, lysin och histidin), och antalet koomassiefärgsligander bundna till varje proteinmolekyl är ungefär proportionellt mot antalet positiva laddningar som finns på proteinet. Proteinbindning gör att färgämnet ändras från rödbrunt till klarblått (absorptionsmaximum är 595 nm).
Funktioner inkluderar:
  • Enkel detektion—skapar intensivt färgade komplex med proteiner
  • Hög känslighet—kan avgöra så lite som 0,5 μg/cm² protein som finns i en gelmatris
  • Reversibel färgningsanjon—av Coomassie Brilliant Blue-färgämnet som bildas i det sura färgningsmediet kombineras med de protonerade aminogrupperna i proteiner genom elektrostatisk interaktion; det resulterande komplexet är reversibelt under rätt förhållanden
  • Differentiering mellan bundet och obundet färgämne—när det löses i en 0,01 M citratbuffert vid pH 3,0 har ett absorptionsmaximum vid 555 nm; protein-färgkomplex kännetecknas av en topp något bredare än den fria färgämnets med ett maximum vid 549 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Detekteringsplats In-Gel Detection, In-Solution Detection, In-Blot Detection
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Coomassie Brilliant Blue G-250
Kvantitet 50 g
Målmolekyl Protein
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteingelfärgning