Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Bradford Plus Protein Assay Reagens
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Thermo Scientific™ Pierce Coomassie Plus Protein Assay är ett högpresterande Bradford-analysreagens— en av de snabbaste, enklaste och mest populära proteinkvantifieringsmetoderna som finns tillgängliga.
Höjdpunkter:
Kolorimetrisk – mätning med en standard spektrofotometer eller plattläsare (595 nm)
Enkel reagens – är lättanvänd att använda; ingen fungerande reagensberedning krävs
Snabb, – nästan omedelbar färgutveckling; lägg till, blanda och läs resultat
Broad range – detekterar proteinkoncentration i intervallet 1 till 1500 μg/ml
Bättre – förbättrad linjäritet och respons-uniformitet jämfört med traditionella Bradford-formuleringar
Flexibla – mikroplatt- och cuvetteprotokoll som medföljer instruktionerna och är anpassningsbara till flera målområden
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Beskrivning | Pierce Bradford Plus Protein Assay Reagens |
| Analysera | Bradford Assay |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Proteinkvantifieringsanalys |
| Specificitet | Inte målspecifik |
| För användning med (applikation) | Lösningsbaserad detektion, absorption |
| För användning med (utrustning) | Spektrofotometer, mikroplattläsare |
| Kvantitet | 300 mL |
Safety and Handling
- Coomassie PlusTM Protein Assay Reagent
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, methanol