Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Kopparbelagda högkapacitetsplattor
Produktkod. 10034413 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Formatera:
Standard
Stripplåt
Detektionsmetod:
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
fluorescens
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Formatera Detektionsmetod Förpackningsstorlek
10034413 Klart Standard Kolorimetrisk Paket med 5
10083883 Svart Standard fluorescens Paket med 5
10388593 Klart Stripplåt Kolorimetrisk Paket med 5
10257623 Vitt Standard Kemiluminescens Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10034413 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15143
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Thermo Scientific Pierce Copper Coated High Binding Capacity (HBC)-plattor använder en exklusiv beläggningsprocess för att öka mängden histidinmärkt protein som kommer att binda till plattans yta.
Pierce kopparbelagda plattor är idealiska för att analysera polyhistidinmärkta fusionsproteiner med ELISA-baserade metoder. Proteiner som innehåller en följd av flera histidinrester vid amino- eller karboxylterminalen har en stark bindningsaffinitet för metaller som koppar. Även om koppar är mindre särskiljande i sin bindningsspecificitet än nickel, är den högre bindningskapaciteten hos dessa plattor idealisk för screeningapplikationer med hög genomströmning som behöver förbättrad känslighet och större dynamiskt omfång.
Thermo Scientific Pierce Copper Coated High Binding Capacity (HBC)-plattor använder en exklusiv beläggningsprocess för att öka mängden histidinmärkt protein som kommer att binda till plattans yta.
Funktioner hos kopparbelagda plattor med hög bindningskapacitet inkluderar:
• Kvantifiera tidigare odetekterbara histidinmärkta proteiner
• Bredare dynamiskt område med fyra gånger större kapacitet än vanlig nickel-kelatbelagd platta
• Kopparkelat ger större bindningsförmåga än nickel
• Detektionsgränsen är 0,1 pg polyhistidinmärkt fusionsprotein per brunn
• Förblockerad för den ultimata bekvämligheten
Obs: Kopparbelagda plattor är för användning med renade His-märkta proteiner. Typiska cellysat innehåller icke-his-märkta proteiner som kan binda till koppar, vilket kan minska bindningskapaciteten och signal-till-brus-förhållanden. För cellysat, använd Thermo ScientificPierce Nickelbelagda plattor .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hög kapacitet, affinitet
Formatera Standard
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, förvara oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel vid 4 °C.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Förpackning 5 tallrikar
Produktlinje Pierce
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling Tvåvärd koppar, metallkelat
Plattblockering Blocker™ BSA-buffert
Kvantitet 5 tallrikar